Masterflex i farmaceutiske løsninger
Masterflex- og Ismatec-mærkerne af peristaltiske pumper har den forureningsfrie pumpeteknologi, der foretrækkes af regulerede industrier.
Vores løsninger til engangsbrug og vores tjenester for skræddersyede slanger er klar til at give dig skræddersyede gammabestrålede engangsbrugsslanger og slanger, der er skåret til de længder og mængder, du har brug for. Ud over de produkter, vi tilbyder, kender vores repræsentanter også de udfordringer, du står over for, og de tjenester, du har brug for.
Masterflex peristaltiske pumper er perfekte til
  • Filtrering med tangentielt flow
  • Høstning af cellemedier
  • Arbejdsgange i forbindelse med bioprocesser
  • Oprensning
  • Fremstilling af IV-posedispensering
  • Spiral ultrafiltrering
  • Fermenteringskontrol
  • Opløsningstestere
  • Dosering af kosmetik
Hvad gør Masterflex til et topvalg til farmaceutiske applikationer
  • Bredt udvalg af slangematerialer - Kompatibel med mange laboratoriekemikalier.
  • Ikke-kontaminerende - Væskemediet kommer kun i kontakt med slangens inderside.
  • Nem rengøring - Du skal blot skifte slangen for at rense pumpen.
  • Multikanalsfunktion - Brug op til 32 kanaler samtidigt på ét drev.
  • Sanitære tilslutninger på slanger - Hurtige slangetilslutninger inden for sanitære systemer.
  • Håndterer tyktflydende materialer - Dispensér agarer og suspensioner.
  • Kører tørt - Anvendes som en lavt flow-aspirator eller luft-/vakuumpumpe.
  • Modulært design - Bland og match pumpehoveder, slanger og drev.
  • Specialudviklet service - Design i dine laboratoriedispensere eller dit analyseudstyr.
Masterflex i buffer-medieforberedelse
Pumper, væskevejskomponenter, blandingsudstyr, filtrering og procesovervågning er alle vigtige dele af et komplet bufferpræpareringssystem.
Bufferopløsninger er afgørende for effektiv høst og rensning. Det er afgørende for en effektiv produktion at opretholde bufferens renhed og samtidig levere nøjagtige mængder.
Arbejdsgang til medieforberedelse
Masterflex i applikationer til overførsel af cellekulturer
Peristaltiske pumper med steriliserede slanger og stik er ideelle metoder til at beskytte renheden af din kultur, når du overfører mellem produktionsbeholdere.
Cellekulturen er det primære produktionsmiljø for biofarmaceutiske produkter. Under pilot- og opskaleringsprocesser er det vigtigt at opretholde optimale betingelser for cellevækst gennem skånsom behandling af kulturmediet for at sikre maksimalt udbytte af det endelige produkt.
Medietilførselspumpe
Effektiv, programmerbar tilførsel og påfyldning af medier; flow op til 19 LPM
Dispenseringspumpe
Alsidige flerkanalspumper til præcis væsketilførsel med lavt flow – med en intuitiv touchscreen-grænseflade
Pumpe til syre/basetilførsel
Programmerbar dosering af pH-justeringsmidler og andre hjælpestoffer; flow til 3400 mL/min
Slanger til peristaltisk pumpe
Masterflex- og Ismatec-præcisionsextruderede og pumpetestede formuleringer, der er udviklet med henblik på den højeste pålidelighed, overholdelse og sporbarhed
Sanitære fittings og klemmer
Garanterer sikre sanitære forbindelser i kritiske procesapplikationer. Fittings og klemmer i de nødvendige størrelser fra pilot til produktion
Masterflex i tangentiel flowfiltrering (TFF)
Masterflex tilbyder pumper, væskevejsslanger og konnektorer, filtrering, trykmonitorer og andre produkter til at sikre succes, samtidig med at du beskytter renheden af dine slutprodukter.
TFF anvendes til at adskille og/eller rense biomolekyler og høste celler, og TFF's arbejdstryk og flowhastigheder kræver det rette udstyr.
Revolutionerende diagnostiske terapeutika kræver brugerdefinerede pumper
I sundhedsindustrien er både sikkerhed og tid prioriteret højt. Produktudviklere fra Cytonics henvendte sig til Masterflex' Custom Engineering Services Group for at skabe en skræddersyet pumpeløsning til deres APIC-system.
Få mere at vide
Udforsk løsninger til Masterflex i farmaceutiske applikationer