Masterflex i vandbehandlingsløsninger
Masterflex peristaltiske, stempel- og tandhjulspumpeteknologier anvendes ofte til vandbehandling og kemisk behandling.
Vandkvalitet er et af de mest udfordrende problemer, vi står over for i dag. Ca. 1 % af vores vandforsyning er ferskvand, og kun en brøkdel af det er drikkevand. Anvendelse af Masterflex-pumper til kemisk forarbejdning indebærer regulering af fodermængder. Reaktant-tilførselsapplikationer kræver, at kemikalier frigives i realtid til reaktionsbeholdere, typisk til fremstilling eller kemisk syntese. Ved forarbejdning af slutprodukter anvendes doseringspumper til nøjagtig dosering af produktet i en form eller beholder. De involverede kemikalier kan omfatte stort set alle kemiske prækursorer eller slutprodukter.
Masterflex peristaltiske pumper er perfekte til
- Forurenet grundvand
- Prøvetagning af kemiske tromler
- Isolering af enzymer
- Analyse af flowinjektion
- Vanding i drivhuse
- Anvendelse af gødning
- Systemer til levering af pesticider
- Analyse af spildevand/slam
- Sprøjtning af træer
- Analysatorer til analyse af vands saltholdighed
- Prøvetagning af spildevand
Hvad gør Masterflex til det bedste valg til vandbehandlingsapplikationer
- Bredt udvalg af slangematerialer - Kompatibel med mange industrielle kemikalier.
- Ikke-forurenende - Væsken kommer kun i kontakt med slangens inderside.
- Nem rengøring - Du skal blot skifte slangen for at rengøre pumpen, IP66-modeller fås.
- Selvansugende - Suger op til 8,8 m (29 ft).
- Håndterer tyktflydende materialer - Overfør og afgiv olier eller væsker i suspension.
- Løber tør - Pumpen beskadiges ikke, når den efterlades uden opsyn.
- Reversibel - Rensning og opsamling af prøve med én pumpe.
- Modulært design - Bland og match pumpehoveder, slanger og drev.
- Specialudviklet service - Design i dine laboratoriedispensere eller dit analyseudstyr.
Slidstærk pumpe til overførsel af store mængder
Holdbar konstruktion sikrer lang levetid med minimal vedligeholdelse. Op til 42 LPM.
Foderpumpe med høj renhedsgrad
Ideel til kemisk tilførsel/måling og applikationer, der kræver høj renhed, højt tryk eller begge dele
Bærbar prøvetagningspumpe
Designet med henblik på den ultimative bærbarhed og alsidighed. Kan køre på genopladeligt batteri eller tilsluttes til vekselstrøm eller 12 VDC.
Dispenseringspumpe med høj volumen
Holdbart, vaskbart, digitalt drev med variabel hastighed kan håndtere store batches hurtigt og effektivt med flowhastigheder på op til 42 LPM
Slanger til peristaltisk pumpe
Masterflex- og Ismatec-præcisionsextruderede og pumpetestede formuleringer, der er udviklet med henblik på den højeste pålidelighed, overholdelse og sporbarhed