Masterflex i fødevare- og drikkevareløsninger
Masterflex kan håndtere en bred vifte af væsker, fra varmt vand og vitaminopløsninger til tyk melasse. Pumpehovederne er designet til nem udskiftning af slanger, og et bredt udvalg af drev har "nedvasknings"-funktioner. Vælg mellem et stort udvalg af slanger, der opfylder USP Class VI, FDA, NSF, EP og 3A-kravene.
Masterflex peristaltiske pumper er perfekte til
- Pizzasauce-dispenser
- Pumpe til salatdressing
- Glasvaskesystem
- Ispumpe
- Automatiske afløbsrensere
- Popcornsmør-dispenser
- Indsprøjtning af A- og D-vitamin
Hvad gør Masterflex til det bedste valg til fødevare- og drikkevareapplikationer
- Høj renhed - Kun flydende medier kommer i kontakt med slanger - overensstemmelse med USP, FDA, EP, 3A og NSF. Steriliseres ved hjælp af ethylenoxid, gammastråling eller autoklave.
- Bredt udvalg af slangematerialer - Kompatibel med mange industrielle kemikalier.
- Let rengøring - Du skal blot skifte slangen for at rengøre pumpen, IP66-modeller fås.
- Selvansugende - Suger op til 8,8 m (29 ft).
- Håndterer tyktflydende materialer - Overfør og udlevere yoghurt, is og madpartikler.
- Reversibel - Betjenes i begge retninger uden at afbryde slangen.
- Modulært design - Bland og match pumpehoveder, slanger og drev.
- Specialudviklet service - Design i dine laboratoriedispensere eller dit analyseudstyr.
Dispenseringspumpe
Alsidige flerkanalspumper til præcis væsketilførsel med lavt flow – med en intuitiv touchscreen-grænseflade
Sanitær prøveudtagningspumpe
Præcis dispensering ved variable hastigheder - NEMA 4X-huse holder til proces- og vaskeanvendelser.
Pumpe til tilsætningsstof/koncentrat
Program til "on demand"-aromakoncentrat. Også mange OEM-applikationsmuligheder
Slanger til peristaltisk pumpe
Masterflex- og Ismatec-præcisionsextruderede og pumpetestede formuleringer, der er udviklet med henblik på den højeste pålidelighed, overholdelse og sporbarhed
Sanitære fittings og klemmer
Garanterer sikre sanitære forbindelser i kritiske procesapplikationer. Fittings og klemmer i de nødvendige størrelser fra pilot til produktion