Løsninger til biopharma-applikationer
Kom til os for engangsbrug-enkelhed
Udnyt bekvemmeligheden ved vores brancheførende ekspertise, omfattende produktudbud og tilpassede samlinger til komplette arbejdsgange med dine applikationer.
Få din produktionslinje til bioprocesser hurtigt op at køre. Lad os skræddersy dine samlinger, eller vælg fra vores brede sortiment af produkter for at bygge dine egne. Vælg Masterflex tilpassede sterile samlinger til engangsbrug, og eliminér samling, sterilisering og validering med blot ét opkald til os. Eller vælg hver enkelt komponent for at bygge dine egne samlinger. Uanset hvad, tilbyder vi det bredeste udvalg af pålidelige mærker på markedet for bioprocesser inden for slanger, fittings, pakninger, sanitære fittings og klemmer og meget mere.
Er der for meget at vælge imellem? Kontakt vores tekniske eksperter for at hjælpe dig med at få præcis det, du har brug for, så du kan begynde at høste de mange fordele ved engangssystemer: reduceret risiko for krydskontaminering, lavere kapitalinvestering, ikke mere rengøring og sterilisering, reduceret gennemløbstid, op- eller nedskalering af en operation med begrænsede ekstra investeringer og meget mere.
Applikationer til bioprocesser bruger Masterflex
Masterflex tilbyder det bredeste udvalg af pålidelige mærker på markedet for bioprocesser inden for slanger, fittings, pakninger, sanitære fittings og klemmer og meget mere. Er der for meget at vælge imellem? Kontakt vores tekniske eksperter for at hjælpe dig med at få præcis det, du har brug for. Uanset hvad din proces har brug for — filtrering, væskeledninger, procesinddæmning, proceskontrol, cellegenerering eller prøvetagning — kan du regne med Masterflex til at levere præcis den komponent, du har brug for for at forbedre din effektivitet.
Få mere at vide om vores service til skræddersyet montering
Medieforberedelse: Et vigtigt trin i opstrømsprocessen
Medieforberedelse er et vigtigt trin i den opstrøms proces, hvor opløsningen til cellekultur forberedes. Det kræver en betydelig tid og indsats med innovative tilgange, herunder brugen af engangsteknologi, i hele processen. Hver tilgang er individuelt konfigureret baseret på producentens anvendelse. Peristaltiske pumper spiller en vigtig rolle i doseringen af de nøjagtige mængder af procesnæringsstoffer og andre medier ved hjælp af fleksible slanger af høj renhed. Peristaltiske pumper kan også forsigtigt recirkulere cellerne i opløsningen og beskytte cellernes levedygtighed.
Se arbejdsgangen for medieforberedelse
Fermentering: Dyrkning af mikroorganismer til biokemisk syntese af organiske forbindelser
Industriel fermentering indebærer prøvetagning af en tank med kontrolleret pH, beluftning, omrøring og temperatur. Dette kræver flere indledende trin end andre bioprocesarbejdsgange. Almindelige mikroorganismer, der anvendes i denne proces, er kinesiske hamster-ovarieceller (CHO), gær, svampe og bakterier. Masterflex® peristaltiske pumper er nyttige i denne arbejdsgang og anbefales frem for membranpumper. Peristaltiske pumper giver nøjagtige doseringsmuligheder og har i modsætning til membranpumper en isoleret og ukoncentreret væskevej. Dette gør vedligeholdelsen let og sikrer, at intet produkt sætter sig fast i en sprække.
Se arbejdsgang for fermentering
Høst: Indsamling eller klaring af produkt fra fermentering
Typiske høstmetoder omfatter tangentiel flowfiltrering (TFF) eller centrifugering som et middel til at koncentrere målstoffet. Ved begge disse metoder er kvalitet og renhed af afgørende betydning. Vådt materiale (ethvert materiale, der berører væsken) skal være valideret i henhold til USP klasse VI og steriliseret. Peristaltiske pumper forbliver præcise ved højere tryk, hvilket gør dem ideelle til filtreringscentrerede arbejdsgange.
Se arbejdsgang for høst
Oprensning: Fjernelse af urenheder fra høst- og klaringsworkflows
Affinitetskromatografi og ionbytningskromatografi anvendes til at fjerne metaller og biprodukter fra reaktionen sammen med yderligere filtreringsmetoder. For nylig er rørkomponenter til engangsbrug blevet mere udbredt i dette arbejdsforløb, da der kræves højere gennemløb og alsidighed på procesgulvet. Den isolerede væskeflowvej i peristaltiske pumper, såsom Masterflex® pumper, er afgørende for dette arbejdsforløb. Disse pumper mindsker risikoen for forurening og reducerer den nødvendige materialevalidering.
Se arbejdsgang for oprensning
Fyldning/færdigbehandling: Overfør forsigtigt sterilt produkt til emballering eller lyofilisering
Denne kritiske proces — der er stærkt reguleret med globale lovgivnings- og overensstemmelseskrav — overfører det sterile produkt, der nu er i sin mest værdifulde form, til en steril hætteglas eller flaske, før det pakkes og distribueres eller sendes til lyofilisering (frysetørring) før pakning. Peristaltiske pumper er det bedste valg på grund af deres evne til at give nemme udskiftninger, reducere krydskontaminering og forsigtigt pumpe shear-følsomme væsker, store molekyler og levende celler. Det værdifulde slutprodukt er indeholdt i slangen og berører aldrig nogen del af pumpen. Vores steriliserede engangsaggregater til engangsbrug, der er udviklet specielt til denne proces, eliminerer nedetid til rengøring.
Se arbejdsgangen for fyldning/færdigbehandling
Det er på tide at gøre din proces mere effektiv
  1. Præcis hvad du har brug for
    Vælg mellem tusindvis af komponenter. Vi tilpasser konfigurerer, validerer og pakker efter dine specifikationer.
  2. Præcis når du har brug for det
    Stop med at rengøre og revalidere dit system. Vi administrerer din lagerbeholdning og sender enheder efter din tidsplan.
  3. Ring for et tilbud i dag
    Masterflex eksperter i engangsbrug giver et tilbud med et komplet skema efterfulgt af et faktisk prøveeksemplar til din godkendelse.