Høstproces
Temperatursensorer
Mikro-filtrering
Afhængigt af produktionsgulvet eller laboratoriets gennemstrømning har filteret forskellig kapacitet og fungerer som et grovfilter i mikroskala.
Ultra-filtrering
Ultra-filtrering er et af de sidste trin i høstarbejdsgangen og fjerner de fineste urenheder fra målmakromolekyl-produktet, hvilket resulterer i et koncentrat. Dette sker normalt ved et højt tryk.