Masterflex-komponenter til engangsbrug
Masterflex-komponenter til engangsbrug
Vælg pålidelige komponenter, der overholder strenge sterilisationsprotokoller
Med Masteflex engangskomponenter behøver du ikke længere at validere rengøring og sterilisering af dine bioproces-samlinger. Ved køb af et færdigsamlet, steriliseret og valideret system flyttes byrden med valideringen over på leverandøren. Derfor er det vigtigt at være sikker på, at din leverandør kun anvender de mest pålidelige mærkevarer og overholder strenge, veletablerede protokoller i sterilisationsprocessen.
Masterflex-enkeltbrugssamlinger fremstilles i et renrum i klasse 10000. Samlingsanlægget er ISO 13485-certificeret og er cGMP-kompatibelt. Vi tilbyder sterilisation ved gammabestråling med et 10-6 SAL-niveau (Sterility Assurance Level), en millionste sandsynlighed for mikrobiel overlevelse og fuld sporbarhed af partiet, der identificerer produktionssted, fremstillingsdato og komponenternes oprindelse. Vi leverer og vedligeholder også al nødvendig dokumentation, herunder komplette valideringsdokumenter og overensstemmelses- og sterilitetscertifikater.
Vi bygger specialfremstillede samlinger med pålidelige produkter
Fittings
Sanitetsfittings med smeltet pakning
Tilføj endnu et lag af sikkerhed for at sikre sterilitet ved at forhindre kontaminering med nul brugerkontakt med pakningen. Der er ikke brug for klæbemidler eller clips til at holde pakningen på plads.
Hurtigafkoblings-fittings
Hurtigkoblings-fittings giver dig mulighed for at lave og bryde slangeforbindelser uden at adskille slangen fra fittingen. Tilgængelige forbindelser - modhager, rør, kompression og push-to-connect.
Luer-fittings
Luer-fittings er designet til brugen med mikrorør og luer-type-sprøjter. Forbindelsesender i standardstørrelser gør luer-fittings, stophaner og manifolder udskiftelige.
Fittings med modhager
Fittings med modhager glider ind i fleksible slanger. Slangens elasticitet holder slangen fast på fittingen ved lavtryksinstallationer.
Slanger
Puri-Flex®
  • Førsteklasses gennemsigtig slange, der giver mindre spallation og længere levetid end silikone
  • Kan varmeforsegles og svejses
  • Ideel til følsomt cellearbejde
Platinhærdet silikone
  • Glat overflade; lavere proteinbindingsniveauer
  • Færre potentielle udvaskningsstoffer
  • Ideel til farmaceutisk og bioteknologisk brug
PharMed BPT®
  • Populær uigennemsigtig slange til bioprocesapplikationer
  • Ikke giftig, ikke hæmolytisk, kan varmeforsegles og svejses
  • Giver en lang levetid for pumpen
PharmaPure®
  • Biokompatibilitet svarende til PharMed BPT
  • Lang levetid under kontinuerligt tryk på op til 2,7 bar (40 psi)
  • Meget lav spallation og lavt indhold af ekstraherbare stoffer
Chem-Durance® Bio
  • Når du har brug for kemisk resistens og biokompatibilitet med ekstra lav spallation, er der ikke noget bedre valg.
  • Fremragende levetid og holdbarhed under tryk
Skræddersyede slanger skåret til længde
  • Vælg mellem et bredt udvalg af formuleringer
  • Spar værdifuld tid og penge
Sensorer
Flowsensorer
  • Opbyg et komplet flow-sensorsystem til engangsbrug, der kan tilpasses til din applikation
  • Ideel til engangsapplikationer og egnet til langtidsmåling
  • Ikke-invasivt design eliminerer kontakt med arbejdsvæsken
Tryksensorer
  • Ideelle til anvendelser som f.eks. tangentiel flowfiltrering, tværflowfiltrering, dybdefiltrering, bioreaktorovervågning og kromatografi
  • Sensorer er prissat til engangssystemer, men kan genbruges
Temperatursensorer
  • Eliminerer krydskontaminering og omfattende rengøringsprotokoller
  • Kan steriliseres ved gammabestråling
  • Bedre end ±0,2 °C nøjagtighed
Almindeligt tilbehør
Skraldeklemmer
Holdbar plastklemme kan autoklaveres og vil ikke ruste, korrodere eller forvrænges. 12 positioner med ratchetkontrol justerer fra fuldt flow til fuldstændig lukning. Accepterer fleksible slanger med en diameter på op til 1/2" OD.
SaniSure® klemmer
En innovativ klemme, der giver 360-graders kompression til din sanitære forbindelse. Opfylder kravene iht. USP klasse VI.
Lukning af slanger i kraftig kvalitet
Holdbar klemme opfylder arbejdstrykket for store slanger. Lukning af polysulfon med høj styrke giver fremragende holdbarhed, der kan genbruges, og som modstår de fleste kemikalier.
BarbLock
Beskrivelse: Opnår ensartet 360 graders kompression for en lækagefri forbindelse til fittings med modhager. Giver syv gange så stor trækmodstand som kabelbindere uden krympninger eller forvridning.
Det er på tide at gøre din proces mere effektiv
  1. Lige det, du har brug for
    Vælg mellem tusindvis af komponenter. Vi tilpasser konfigurerer, validerer og pakker efter dine specifikationer.
  2. Lige når du har brug for det
    Stop med at rengøre og revalidere dit system. Vi administrerer din lagerbeholdning og sender enheder efter din tidsplan.
  3. Ring for et tilbud i dag
    Masterflex eksperter i engangsanvendelse giver et tilbud med et komplet skema efterfulgt af en faktisk prøve til din godkendelse.