Steriliseringsovervågning
3M er en af verdens førende inden for steriliseringsovervågningsløsninger. Vores komplette portefølje af differentierede, klinisk foretrukne produkter kan hjælpe dig med at strømline din drift og standardisere dine protokoller.
Produkter som 3M™ Attest™ super hurtig udlæsning biologiske indikatorer kan reducere den tid, det tager at se kritiske oplysninger om steriliseringsprocessen. Vores Type 5 3M™ Comply™ (SteriGage™) kemiske integrator er udstyret med bevægelig blækteknologi foran, med et resultat, der er let at fortolke, "Accepter eller afvis", og 3M™ Comply™ blyfri dampindikatortape er udstyret med 3M's berømte klæbende teknologier for at sikre pakkens sikkerhed, samtidig med at den giver de overbliksoplysninger, du har brug for hurtigt at bekræfte steriliseringseksponeringen.
Omfattede produkt
3M™ elektronisk testsystem til dampsterilisatorer (ETS)™
ETS er et letanvendeligt elektronisk testudstyr, som giver omfattende, objektive og uafhængige oplysninger om de kritiske variabler i den dampsteriliseringsproces, hvor det anvendes. ETS er et innovativt alternativ til den traditionelle Bowie and Dick-testpakke og dens derivater.
3M™ Attest™ super hurtig udlæsning biologisk indikator 1492V til dampsterilisering
Den biologiske indikator giver BI-resultater på 24 minutter i 3M Attest 490 auto-læser. Dynamisk luftfjernelse (prævakuum og SFPP): 135˚C (275˚F) 3 min. Det opfylder ISO-præstationskravene for biologiske indikatorer og indeholder levedygtige organismer, der giver et direkte mål for dødelighed
3M™ Attest™ auto-læser, 490
Denne dobbelte auto-læser er designet til brug med 3M™ Attest™ biologiske indikatorer 1491, 1492V og 1295. Det har intelligent skærm med tid-til-resultat nedtælling funktion. Displayet kan ses på afstand ved hjælp af din PC. Brug den samme 3M™ webapplikation, som du bruger nu, til BI-status og resultater i realtid til digital registrering
3M™ Comply™ SteriGage™ Steam Chemical Integrating Indicators
3M Comply SteriGage damp kemiske integratorer opfylder præstationskravene i EN ISO 11140-1. 3M Comply SteriGage damp kemiske integratorer er designet til nøjagtigt at detektere små ændringer i alle definerede kritiske steriliseringsparametre på tværs af hele det almindelige steriliseringsområde i tyngdekrafts- og præ-vakualdampsteriliseringsprocesser.
3M™ Comply™ Steam Indicator Tape
En pålidelig dampindikatortape, der giver øjeblikkelig information, hvis pakken har været udsat for tilstrækkelig dampsterilisering. De kemiske indikatorlinjer bliver mørke, når de udsættes for en dampsteriliseringsproces.