Faldbeskyttelse
3M tilbyder alt, hvad du behøver for at arbejde i højder. Opdag et omfattende sortiment af pålideligt, komfortabelt, innovativt og højkvalitets faldsikringsudstyr og -løsninger; forankringer, seler, konnektorer, rednings- og evakueringsudstyr, midlertidige og permanente vertikale og horisontale livlinesystemer, udstyr til begrænset plads, professionelle træningstjenester og meget mere.
Se vores webinar om faldbeskyttelse
Vores mission er at levere en omfattende løsning til dig. Derfor har vi et team af specialiserede applikationsingeniører, der kan rådgive om risikovurdering, projektudvikling og den bedst egnede løsning til at arbejde i højden.
Hos 3M kombinerer vi teknisk innovation og ekspertise med en passion for at fremstille produkter af højeste kvalitet. 3M™ faldsikring løfter arbejdernes sikkerhed til nye højder med de gennemprøvede og pålidelige DBI-SALA® og Protecta® mærker af faldsikringsudstyr og -løsninger. Disse løsninger omfatter innovative seler, lanyards, ankre, horisontale livlines, adgangssystemer, rednings- og evakueringsudstyr, lukkede rumløsninger, alt PV eller personligt beskyttelsesudstyr, der er nødvendigt for personlig faldsikringsbeskyttelse og meget mere!
Vi opfylder verdens strengeste standarder og koder, herunder CE og ANSI, hvilket giver dig maksimal frihed og tillid. Himlen er grænsen!
Featured Product
DBI-SALA® kortrækkende Davit-system
3M DBI-SALA® lukkede rum HC (høj kapacitet) kortrækkende Davit system er konstrueret af pulverlakeret aluminium og har et modulopbygget design til nem transport og opbevaring. Vores system er justerbart, hvilket giver fleksibilitet under installationen. Dette produkt er certificeret i henhold til EN795:2012, CEN/TS16415:2013, EN1496:2012, og opfylder kravene i maskindirektivet 2006/42EC for materialehåndtering.
Se produktet
Ressourcer
  • Brochuren
  • Specifikationen
  • Instruktioner
  • Se videoen
DBI-SALA® kortrækkende Davit-system
3M DBI-SALA® Delta™ komfort redningssele er en af vores mest populære seler med komfortabel polstring, med en ergonomisk pasform og fornemmelse, letvægts spænde og højstyrke bånd. Den har et trekantet mønster, der ikke danner en ramme, der gør det nemt at bære selen.
Se produktet
DBI-SALA® Sealed-Blok™ SRL med hentespil
Vores 3M DBI-SALA® Sealed-Blok hentning selvtilbagetrækkende livline er designet til at modstå de hårdeste miljøer. Med alle funktionerne i vores standard Sealed-Blok plus et 3-vejs hentespil. Den tunge design er korrosionsbestandig, med rustfrit stål endeplader og aluminium hus. For pålidelighed og kvalitet faldbeskyttelse i applikationer som olie- og gasrigging, lukkede rum, saltvandsmiljøer, beskidte miljøer og spildevandsanlæg, har Sealed-Blokmange års service i felten.
Se produktet
D - 3M™ Protecta® stativ
Når det drejer sig om ind- og redning i begrænset rum, er det vigtigt, at udstyret fungerer perfekt og hurtigt. Letvægts, bærbare Protecta® aluminiumsstativ er ideelle til ind- og udtagning af lukkede mandehuller. De transporteres nemt fra et sted til et andet og kan opsættes af en medarbejder. Vedhæft en eller to mekaniske enheder såsom et spil eller 3-vejs self tilbagetrækning livline og du er klar til at gå. Vores stativ er fyldt med funktioner såsom låseben, enkel detent pin stil justering, hurtig montering mekanisk enhed beslag og skridsikre slidstærke plade såler på fødderne.
Se produktet
Ressourcer