Brady - Forenklet identifikation på laboratoriet
Forenklet laboratorieidentifikation med Brady Solutions
Brady’s laboratorieidentifikationsprodukter er udviklet til verdens bioteknologi-, landbrugs-, miljø- og retsmedicinske forskere. Uanset om du arbejder i patologi, histologi, kromatografi eller andre videnskabelige områder, kan Brady’s mærkningsløsninger hjælpe dig til at fastholde giod laboratoriepraksis.
Brady prøveidentifikationsløsninger
- Match eksisterende rør, slide og brøndpladestørrelse
- Forbliver læsbar gennem behandlingen og opbevaringen
- Modstår frysning, flydende nitrogen, autoklaver, varmtvandsbade og opløsningsmidler, inklusive xylen, DMSO og etanol
- Tillader stregkoder for omfattende informationslagring på selv de mindste prøver
- Sømløst integreret med dit laboratorieadministrationssystem (LIMS)
RFID løsninger
Bring din arbejdsplads til det næste niveau af effektivitet og produktivitet med pålidelig RFID.
Nye produkter
Oplev mere pålidelige løsninger til at beskytte og identificere personer, produkter og steder til missionskritiske applikationer i barske miljøer.
Prøveidentifikation
Udskrevne laboratoriemærkater udviklet specielt for identifikation af prøver, hjælper til at undgå tab af prøver og en masse frustration!
Mærkatproduktion på stedet
Muligheden for at udskrive dine mærkater på stedet lader dig dække ethvert behov for identifikation, og eliminerer ventetid på mærkatlevering!
Prøve ID automatisering
Brady’s printerapplikationer tilbyder en automatiseret løsning for brug af ”print on demand” mærkater!
Sikkerhed
Gør din arbejdsplads kompliant, sikker og mere effektiv!
Brady HQ
Brady Corporation er en international producent og udbyder af komplette løsninger, der identificerer og beskytter mennesker, produkter og steder.
Hos Brady drives vores forretningsbeslutninger af vores engagement i performance. Vi designer vores produkter og løsninger, så de performer på en måde, som ingen andre gør. Vores folk performer på måder, der ofte overstiger forventningerne. Og vores fokus og disciplin som en virksomhed arbejder hen imod en solid, langvarig performance for vores kunder og interessenter. Kort sagt, er essensen af Brady, og dermed vores brand, er centreret omkring ”performance”.