Nye produkter
Oplev mere pålidelige løsninger til at beskytte og identificere personer, produkter og steder til missionskritiske applikationer i barske miljøer.
Udvalgte løsninger
M210 - Label Printer
Med M210 smart automatisk formatering er alt, hvad du skal gøre, at smide en etiketpatron i, skrive og udskrive.
M210-LAB Label Printer
M210-Label Printeren tilbyder etiketter i præ-størrelse og endnu flere materialer til at klare de hårdeste etiketteringsopgaver på stedet.
M211 Label Printer
Design, forhåndsvisning og print – alt sammen fra din telefon. Enkel og intuitiv, M211 er bygget til arbejdspladsen og kører hele dagen på en fuld opladning, mens den modstår fald, stød og knusninger.
M410 Label Printer
Power through whatever the job throws at you with the M410. Fra en let onboard menufunktion til automatisk etiketopsætning med udskriving til kant.
M510 Label Printer
Den perfekte ledsager for dit projekt, M510 arbejder hurtigt for levering af højkvalitets etiketter dag efter dag.
M511 Etiketprinter
Skab større udtryk. Design, preview og udskriv op til 38,1 mm brede etiketter - præcis som du ønsker.
M610 Label Printer
Med forbedret batterilevetid og bedre udskrivningshastigheder er denne pålidelige etiketmaskine lige blevet endnu bedre. Den nye industrielle Bluetooth tillader etiketdesign og udskrivning fra Brady Express Labels App. Dens modstand mod op til 1,8 m fald gør den ideel til tung brug
M611 Label Printer
Denne kompakte printer har nogle ret store muligheder. Det er den ideelle ledsager for alle, der har brug for at printe fra deres telefon, deres pc eller begge dele. Den forbedrede Bluetooth-forbindelse gør det muligt at forbinde flere enheder samtidigt.
M710 Label Printer
Den nye M710 Label Printer har lynhurtige printhastigheder, gemmer 1000+ etiketter på printeren og udskriver op til 4.500 etiketter pr. batteriopladning. Med endnu flere nye materialemuligheder udskriver den på stort set alt
Litteratur
Videoer