Rengøring og sikkerhed på arbejdspladsen
Gør dit anlæg sikkert og rent med de højeste standarder inden for gulvsikkerhed og rengøring, og giv dine medarbejdere og partnere tillid under deres besøg.
Vores løsninger leverer den højeste kvalitet og hjælper dig med at forenkle komplekse rengørings- og vedligeholdelsesopgaver.
Kommerciel rengøring
Hvis du kræver de højeste standarder for renlighed og hygiejne, bør du kræve en 3M-løsning til alle dine rengøringsbehov.
Vores brandførende løsninger rengør ikke kun gulve og overflader mere grundigt, de hjælper også med at holde snavs i skak. Og fordi de arbejder hårdere, i længere tid, de giver dig mulighed for at opretholde en uberørt virksomhedens image samtidig reducere belastningen på rengøring personale og dit budget.
Anlægssikkerhed
Glide-, snuble- og spild er almindelige hændelser på arbejdspladsen. Selv om de sker hver dag, sætter disse ulykker sikkerheden for din arbejdsstyrke, samt besøgende i dine lokaler, i fare. Dårlig sikkerhed på arbejdspladsen kan potentielt underminere din arbejdsstyrkes produktivitet, skade dit virksomhedsrykte og i sidste ende skade din bundlinje.
Vi ved, hvor vigtig tilstanden af dit gulv er for sikkerheden på dit anlæg. Hos 3M har vi skabt en portefølje af anlægssikkerhedsprodukter, der holder dit gulv sikkert, rent og ser godt ud, samtidig med at omkostningerne holdes nede.
Omfattede produkt
3M™ Nomad™ Ultra Clean-belægning 4300
Denne kontamineringskontrolmåtte er en støvopsamlende gulvmåtte til engangsbrug bestående af 40 ark belagt med et trykfølsomt klæbemiddel. Den er designet til at hjælpe med at beskytte rene områder, hvor renlighed og hygiejne er kritiske faktorer. Det kan hjælpe dig med at opnå ISO14644-1 certificering klasse 4 til 8 for rene rum.
Se produktet
3M™ Safety-Walk™ pudeunderlag 5270E
Fjederrullet vinylskum anti-udmattelsesmåtte, der komprimerer jævnt og kontinuerligt, hvilket giver større komfort og mindre træthed. Tekstureret top giver høj friktionskoefficient for skridsikkerhed. Solid top har en speciel fedt- og oliebestandig belægning. Designet til let til medium industriel brug. Sort integreret kantning.
Se produktet
3M™ Safety-Walk™ skridsikker universal tape 600-serien
Ideel til anbringelse i, under og omkring maskiner til at fange dryp. Det er meget sorbent og ikke-granulært, så det vil ikke beskadige planteudstyr. Hver kasse sorbs 37,5 gallons og indeholder 100 blokker. Denne højtydende sorbent har en scrim på den ene side for at øge styrken og hjælpe med at fjerne fnug. Denne bekvemt størrelse pad giver brugeren mulighed for hurtigt at sprede sorbent på og i vejen for et udslip. Det kan også bruges på en arbejdsflade i forventning om et udslip eller som en klud.
Se produktet
3M™ vedligeholdelsessorbenter
Ideel til anbringelse i, under og omkring maskiner til at fange dryp. Det er meget sorbent og ikke-granulært, så det vil ikke beskadige planteudstyr. Hver kasse sorbs 37,5 gallons og indeholder 100 blokker. Denne højtydende sorbent har en scrim på den ene side for at øge styrken og hjælpe med at fjerne fnug. Denne bekvemt størrelse pad giver brugeren mulighed for hurtigt at sprede sorbent på og i vejen for et udslip. Det kan også bruges på en arbejdsflade i forventning om et udslip eller som en klud.
Se produktet
Scotch-Brite™ Clean & Shine dobbeltsidede gulvpuder
Skinnende gulvet, mens du rengør med det. Ved gentagen brug opnår dine gulve gradvist resultater i polish-kvalitet uden det ekstra trin med faktisk polering. Ved hjælp af en lav hastighed auto scrubber med bare almindeligt vand eller neutral renere, det effektivt fjerner slidmærker hurtigere end traditionelle gulvpuder og varer betydeligt længere (op til 40.000 kvm). Så du kan opretholde en skinnende refleksion med mindre tid, indsats og udstyr.
Se produktet
Ressourcer
  • Mere oplysninger
  • Se videoen
3M™ rengøringsmiddel til rustfrit stål og polerende aerosol
Ideel til rustfrit stål, krom, lamineret plast og aluminium overflader. Med en højglans formel, og den tørrer ren uden striber eller ophobning, modstår fingeraftryk og maskerer overfladefejl. Behagelig limeduft.
Se produktet
Ressourcer