3M løsninger til den farmaceutiske industri
Sundheds- og sikkerhedsløsninger til den farmaceutiske industri.
Du kan stole på 3M til at udstyre sundheds- og sikkerhedspersonale med personlige beskyttelsesudstyrsløsninger til den mangefacetterede verden af farmaceutisk produktion.
Top farmaceutiske fremstillingsprocesser og opgaver:
Aktiv farmaceutisk ingrediens
Hjælper sundheds- og sikkerhedsledere med de seneste fremskridt inden for personligt beskyttelsesudstyr, når de skal tackle de udfordrende arbejdsmæssige risici ved API, herunder meget potente API'er med en OEL lavere end 1 μg/m3.
Formulering og emballering
Udnyttelse af personlige beskyttelsesudstyrsinnovationer, når der tages fat på arbejdsmiljørisici i forbindelse med formulering og emballering af stoffer.
Vedligeholdelse og rengøring
Levering af PPE-løsninger til potentielle erhvervsmæssige farer med løbende vedligeholdelsesaktiviteter, herunder dekontaminering eller rengøring af renrum eller produktionssuiter med udfordrende rengøringsmidler såsom pereddikesyre og hydrogenperoxid.
MEST ALMINDELIGE FARER VED FREMSTILLING AF LÆGEMIDLER:
  • ÅNDEDRÆTSVÆRN
  • EKSPONERING FOR STØJ
  • HUDEKSPONERING
  • ØJEN- OG ANSIGTSSKADER
  • ARBEJDE I HØJDEN
  • ANTÆNDELSE
3M™ Secure Click™ genanvendelig halvmaske HF-800-serien
Designet med smarte og intuitive funktioner 3M Secure Click Genanvendelig Respirator HF-800-serien er enkel, komfortabel og pålidelig. Den nye 3M Secure Click-serie har en hurtig og enkel patron-/filterforbindelse. Det virker som en sikkerhedssele. Du skal blot justere forbindelserne og skubbe, indtil du hører et klik og føler dig sikker på, at filtre og patroner er installeret korrekt.
3M™ Versaflo™ eldrevet luftturbo TR-800
TR-800 er en egensikker luftturbo fra 3M Versaflo-serien. Sammen med Versaflo-familien af hovedbeklædninger, filtre og tilbehør yder TR-800 beskyttelse mod en række gasser og partikelfare. Komforten er maksimeret med tre brugervalgbare flowhastigheder og kontrolleret luftgennemstrømning.
3M™ PELTOR™ LiteCom-headsets
3MPELTOR LiteCom-headsets er vores høreværn med indbyggede forprogrammerede tovejskommunikationsmiljøer, der hjælper dig med at kommunikere effektivt over farlig støj.
3M™ E-A-R Express™ ørepropper
3M E-A-R Express ørepropper er vores genkendelige gule og blå ørepropper med en skumspids, der er formet og dimensioneret for en behagelig pasform. De kan reducere støjniveauet med 28 dB og har et hygiejnisk indføringsgreb.
3M™ SecureFit™ sikkerhedsbriller, 400-serien
3M SecureFit sikkerhedsbriller 400-serien består af en fælgfri linse og brede fleksible tindingearme for solid sidebeskyttelse og er populære at bruge i kombination med øremuffer. Templerne er også udstyret med 3M Pressure Diffusion Temple Technology (PDT), som gør det muligt for sikkerhedsbrilletemplene at tilpasse sig den enkelte persons hovedstørrelser, hvilket giver brugerne en sikker og behagelig pasform. Reducerer glidning fra hovedbevægelser. Den kurvede øjenbrynsbeskyttelse hviler komfortabelt mod panden og hjælper med at give ekstra dækning fra flyvende partikler. Blød næsebro for en behagelig pasform. De er tilgængelige i 7 linsemuligheder.
3M™ elektronisk testsystem til dampsterilisatorer (ETS)™
ETS er et letanvendeligt elektronisk testudstyr, som giver omfattende, objektive og uafhængige oplysninger om de kritiske variabler i den dampsteriliseringsproces, hvor det anvendes. ETS er et innovativt alternativ til den traditionelle Bowie and Dick-testpakke og dens derivater.
3M™ Nomad™ Ultra Clean-belægning 4300
Denne kontamineringskontrolmåtte er en støvopsamlende gulvmåtte til engangsbrug bestående af 40 ark belagt med et trykfølsomt klæbemiddel. Den er designet til at hjælpe med at beskytte rene områder, hvor renlighed og hygiejne er kritiske faktorer. Det kan hjælpe dig med at opnå ISO14644-1 certificering klasse 4 til 8 for rene rum.
Kørebaneafmærkning og advarsel om fare
Et bånd til hvert job. Uanset om du markerer en væg, et rør eller en lastebro, har 3M den rigtige produktholdbarhed, fleksibilitet og levende farve, du har brug for, for at hjælpe med at maksimere din arbejdsgang, sikkerhed og fabriks- eller lagerudseendet.
  • Understøtter områder med lav til høj trafik
  • Gør gulvlayout nemt og hurtigt at ændre
  • Hurtig og nem at anvende
  • Enkelt, ren fjernelse fra mange overflader
  • Langsigtet høj sigtbarhed og slidstyrke