VWR præsenterer 3M's løsninger til dine høreværnsudfordringer
Hearing Protection
Easy solutions to complex hearing protection challenges
3M er en vigtig strategisk partner for VWR med hensyn til løsninger inden for personligt beskyttelsesudstyr og sikkerhed, og er passionerede omkring beskyttelse af medarbejdernes arbejdsmiljø inden for alle typer af brancher og miljøer.
3M, en global autoritet med hensyn til at hjælpe jer med at løse selv de mest komplicerede høreværnsudfordringer, har lanceret fantastiske værktøjer og tjenester, der kan hjælpe dig - fra registrering til beskyttelse til validering.
Brug denne nye platform til at downloade disse nye værktøjer og tjenester til at supplere VWR's udbud af personligt beskyttelsesudstyr.
|
ØREPROPPER | ||||
3M-produkt | (klik for at bestille i vores webshop) Beskrivelse |
Til engangsbrug/ Genanvendelige |
Funktioner | Dæmpning i dB (SNR) |
![]() |
3M™ ørepropper, der kræver sammenrulning Standardengangsløsning til lang eksponeringstid |
Til engangsbrug |
Metaldetekterbare/ |
Fra 28 dB til 39 dB |
![]() |
Den smarte løsning for hygiejniske, billige høreværn. Ørepropperne skal ikke rulles ned for at passe i øret. |
Til engangsbrug/ |
Version med snor/ Farver |
fra 28 dB til 35 dB |
![]() |
3M™ præ-støbte, genanvendelige ørepropper Den praktiske genanvendelige løsning med genlukkelig pakke eller opbevaringsæske |
Genanvendelig |
Med snor/ Metaldetekterbare/ Transparente/ Lav dæmpning |
fra 20 dB til 35 dB |
![]() |
Den nemmeste måde at gøre dine ørepropper fra 3M klar til brug for brugere |
|||
HØREVÆRN/ORIGINALE ØREPROPPER | ||||
![]() |
Perfekt løsning for midlertidige brugsperioder og begrænset eksponering til støj |
Genanvendelig |
Ørepropper med flere positioner/ former/ lav dæmpning |
fra 23 dB til 26 dB |
![]() |
3M™ PELTOR™ høreværn i X-serien Alle fås i versioner monteret på bøjle eller hjelmMed nyudviklet afstandsskive til forbedret dæmpning. |
Genanvendelig |
Monteret på hovedbøjle/ |
fra 26 dB til 28 dB |
![]() |
Høreværn, Peltor™ X-serien |
Genanvendelig |
Monteret på hovedbøjle/hjelm |
fra 26 dB til 28 dB |
![]() |
Høreværn, Peltor™ X-serien |
Genanvendelig |
Monteret på hovedbøjle/hjelm |
fra 34 dB til 35 dB |