3M-løsninger - briller
Øjenværn
Udviklet til sikkerhed, designet til at se godt ud
Valg
Porteføljen af 3M øjenværnsprodukter lover dig kvalitetsøjenværn, der giver en optimal balance mellem komfort, beskyttelse og design. Vores ingeniører har arbejdet hårdt for at sikre, at niveauet af komfort og stil lever op til standarden for beskyttelse. |
|
For at sikre at det klare synsfelt, som beskyttelsesbriller giver, er acceptabelt til bestemte arbejdsopgaver, skal linsernes refraktive egenskaber overstige et påkrævet niveau. Linser kan inddeles i tre klasser. Optisk klasse 1 er til arbejde med særligt høje synskrav til permanent brug, optisk klasse 2 er til arbejde med gennemsnitlige synskrav og optisk klasse 3 er til arbejde uden nogen specielle synskrav (kun beregnet til undtagelsestilfælde og ikke til permanent brug). Der er også forskelle i optisk forvrængning, der giver anledning til forskellige forvrængningseffekter. Der er sfæriske, prismatiske, cylindriske og astigmatiske forvrængninger. Ovennævnte optiske klassifikationer og den tilknyttede tids brug afhænger af den respektive forvrængning. Som et resultat tildeles sfæriske forvrængninger optisk klasse 1, prismatiske og cylindriske forvrængninger optisk klasse 2 og astigmatiske forvrængninger optisk klasse 3.
|
Validering af pasform
Som med alle personlige værnemidler er komforten meget tæt forbundet med overholdelsen af den relevante lovgivning, og forkert tilpassede briller er muligvis ikke nok til at forhindre øjenskader, så kvaliteten og pasformens sikkerhed er yderst vigtig. |
|
Mens de nuværende standarder, fx BS 7029:1999, foreskriver, at brillernes pasform nøje bør overvejes, er der ingen specifikke retningslinjer for at vurdere pasformen i forhold til en enkelt person. Vurdering baseret på størrelse og justerbare funktioner er ikke altid tilstrækkelig til at fastslå den bedste pasform og sikkerhed for øjenværn. Det innovative 3M™ øjenværnstilpasningssystem er en simpel 6-trins metode, som muliggør en målbar evaluering af pasformen. |
Undervisning
3M tilbyder en lang række værktøjer og software til understøttelse af arbejdspladsens behov for træning i brug af personlige værnemidler (PPE).
Hos 3M tror vi på, at uddannelse er nøglen til beskyttelse. Det er vigtigt, at medarbejdere og sikkerhedsrepræsentanter forstår risiciene for deres sundhed på arbejdspladsen og ved, hvordan de skal beskytte sig mod disse risici på den bedste måde. For at kunne gøre dette tilbyder vi en bred vifte af kurser, der passer til forskellige virksomheder og individuelle behov.
Vi kan tilbyde undervisning på stedet, med et besøg fra vores sikkerhedscampingvogne, der kører i hele EU. Vores teknisk service-teams står også parat til at præsentere deres ekspertviden om beskyttelsesindustrien.
Omfattede produkt
3M™ SecureFit™ sikkerhedsbriller, 400X-serien
3M™ SecureFit™ sikkerhedsbriller 400X-serien består af en fælgfri linse og brede fleksible tindingearme for solid sidebeskyttelse og er populære at bruge i kombination med øremuffer. Templerne er også udstyret med 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology (PDT), som gør det muligt for sikkerhedsbrilletemplene at tilpasse sig den enkelte persons hovedstørrelser, hvilket giver brugerne en sikker og behagelig pasform. Reducerer glidning fra hovedbevægelser. Den kurvede øjenbrynsbeskyttelse hviler komfortabelt mod panden og hjælper med at give ekstra dækning fra flyvende partikler. Blød næsebro for en behagelig pasform. De er tilgængelige i 7 linsemuligheder.
3M™ Solus™ 1000-serien, sikkerhedsbriller
En tåget linse kan være frustrerende og udfordrende. Fjernelse af briller for at tørre tåge væk kan udsætte øjnene for potentielt farlige farer og snavs på arbejdspladsen. 3M™ Solus™ 1000-serien beskyttelsesbriller har Scotchgard™ Anti-Fog linse belægning, som hjælper arbejderne med at se klart, længere – giver længerevarende tåge modstand end traditionelle anti-tåge belægninger. 3M™ Scotchgard™ Protector Anti-Fog Coating modstår tåge længere end traditionelle antifog belægninger, op til 25 vask med vand.* *Baseret på 3M intern test af vandhanevaskcyklusser efterfulgt af anti-tåge testning i henhold til EN168 testmetoden.
Ressourcer
3M™ SecureFit™ Overspectacles 3700-serien
3M™ SecureFit™ Overspectacles 3700-serien er vores sikkerhedsbriller designet til personer med receptbriller. De er udstyret med justerbare ratchet templer med Pressure Diffusion Temple (PDT) teknologi for at sikre en tæt pasform og et blødt næsestykke for at hjælpe med at give komfort. Polycarbonatlinsen fås med 3M™ Scotchgard™ Anti-tåge/Anti-Ridsebelægning for øget holdbarhed og forbedret syn. Fås i tre tempelarmfarver og syv linsemuligheder, herunder IR-linsefarver.
Ressourcer
3M™ GoggleGear™ sikkerhedsbriller i 500-serien
3M™ Goggle Gear™ Safety Goggles 500 Series har et lavprofildesign med en justerbar rem, indirekte ventilation og 3M™ Scotchgard™ beskytter Anti-tåge/Anti-ridsebelægning.