3M-løsninger - Åndedrætsværn
Åndedrætsværn
Åndedrætsvidenskabelig drevet innovation, der hjælper med at give komfort, pasform og beskyttelse
Find ud af, hvordan 3M kan hjælpe din organisation med at vælge de rette personlige værnemidler til dine medarbejdere og give dem personlige valideringsprocesser for at sikre, at de ved, hvordan man tester pasformen på de personlige værnemidler.
3M™ Secure Click™ genanvendelig halvmaske HF-800-serien
Designet med smarte og intuitive funktioner 3M™ Secure Click™ Half Mask Genanvendelig Respirator HF-800-serien er enkel, komfortabel og pålidelig. Vores åndedrætsværn fås i tre størrelser: lille, mellemstor og stor, og leveres alle med en valgfri talemembran. Den nye 3M™ Secure Click™-serie har en hurtig og enkel patron-/filterforbindelse. Det virker som en sikkerhedssele. Du skal blot justere forbindelserne og skubbe, indtil du hører et klik og føler dig sikker på, at filtre og patroner er installeret korrekt.
3M™ Versaflo™ egensikker luftmaske TR-800+-serien
Brug 3M™ Versaflo™ egensikkert drevet luftrespirator TR-800-serien til beskyttelse, når du arbejder i farlige atmosfærer. Som en del af Versaflo-familien bliver vores luftturbo, når den kombineres med Versaflo-hovedtoppe, bælter og andet tilbehør, en del af et CE-godkendt åndedrætsværn med flere hastigheder, akustiske og visuelle alarmer og mulighed for at arbejde med en lang række gas-, damp- og partikelfiltre. Komforten er maksimeret med tre brugervalgbare flowhastigheder og kontrolleret luftgennemstrømning, og det er nemt at identificere og skelne fra ikke-IS versioner af Versaflo produktfamilien takket være lysegule berøringspunkter. TR-800 er godkendt til zone 0-krav og kan derfor være egnet til områder, hvor der forventes potentielt eksplosiv atmosfære og permanent under normal drift.
Ressourcer
3M™ Versaflo™ eldrevet åndedrætsværn TR-600-serien
3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600 tager hele systemet til nye niveauer af tillid, kontrol og komfort. Din verden af beskyttelse er blevet udvidet og er bedre end nogensinde før, fordi den repræsenterer en avanceret teknologisk udvikling med øget ekspertise inden for åndedrætssikkerhed. Afhængigt af den anvendte filtertype yder den beskyttelse mod partikler, gasser eller dampe eller mod en kombination af disse.
Ressourcer
3M™ Versaflo™ S-serie af hætter og hjelme
3M™ Versaflo™ S-Series emhætter og hovedbeklædning har justerbare affjedringer (de fleste modeller) og bløde komfortpuder, der giver fremragende pasform, stabilitet og sporing. Suspension hætter og headcovers inkluderer brede faceseals med blød elastik for forbedret komfort og reduceret luftstrøm støj. Genanvendelig affjedring giver brugerne mulighed for at ændre luftstrømfordelingen inde i hætten, så den passer til personlige komfortbehov.