Permanente måtter til renrum
Permanente måtter anvendes i renrum for at levere det højeste niveau af renlighed. Måtternes levetid er stærkt afhængig af, hvor meget fod- og hjultrafik der er og hvor rene fødder og hjul er. Opløsningsmiddelbaserede rengøringsmidler må under ingen omstændigheder anvendes på disse måtter: De vil påvirke både funktion og udseende. For at undgå risiko for faldulykker er det også vigtigt, at både måtter og gulvbelægning er helt tørre.
Produktudvalg
Permanente måtter
Vælg fra en liste over produkter, og indskrænk søgekriterierne...