Gulvbelægning til renrum
Dekontaminationsgulvbelægningen anvender en patenteret polymer til at tiltrække og fastholde mere end 98 % af fodbårne og hjulbårne partikler. Partiklerne tiltrækkes naturligt af gulvbelægningens overflade og frigives kun ved våd rengøring. For at gendanne den fulde virkning skal du blot vaske med en moppe, skylle og tørre.
Med den lave profil (kun 2,5 mm tyk) og takket være de skrå kanter, der er svejset på alle sider, kan operatørerne gå på belægningen uden af snuble, og vogne kan skubbes uden anstrengelse. Dekontaminationsgulvbelægningen skal limes fast til gulvet, hvilket sikrer, at den sidder perfekt fast og har en maksimal levetid. På grund af sin enestående vægtmodstand er gulvbelægningen kompatibel med fodtrafik, men også med tunge palleløftere eller sækkevogne.
Polymerens grundlæggende egenskaber (bakteriostatisk, ESD, ikke-udgassende) gør vores gulvbelægning til den ideelle løsning til kontaminationskontrol i omklædningsområder, indgangsområder til materialer samt i renrum.