Aflastningsmåtter til renrum
Aflastningsmåtter er behagelige, da de er fremstillet af polyurethan, og de har den ekstra fordel, at de er nemme at rengøre pga. de lukkede celler/den ikke-porøse overflade. Måtterne er fremstillet af nye råmaterialer og solide hele vejen igennem. De har ekstremt god kemikalieresistens (bortset fra organiske opløsningsmidler) og UV-resistens samt en overflade med antistatiske egenskaber.
Alle måtter kan tilpasses til enhver størrelse eller form og leveres med 12 års garanti.
Produktudvalg
Aflastningsmåtter
Vælg fra en liste over produkter, og indskrænk søgekriterierne...