Spandesystemer til renrum
Plastrengøringsudstyr til renrum fås som spandesystemer med en eller to spande. Spanden og vrideren er fremstillet af robust højkvalitetsplast (polypropylen). Spandene har literskala, vognen har styrehjul. Alternative modeller med flad vrider fås på anmodning.
Vi anbefaler spandeindsatser for nemmere transport af væsker og affald ud af kontrollerede områder. De er gammabestrålede og sterilt indpakket enkeltvis.
Produktudvalg
Spandesystemer - plast
Vælg fra en liste over produkter, og indskrænk søgningen efter egenskaber...