Spandesystemer til renrum
Rengørings-udstyr til renrum i rustfrit stål
Fås som enkelt- og dobbeltspandssystem. Tilbehøret kan autoklaveres fuldt ud (kan skilles ad i individuelle dele), og designet er i overensstemmelse med GMP.
Rengøringsudstyrets kompatibilitet med renrum sikres gennem længerevarende praktiske afprøvninger. Fås med moppe og moppeholder. Alle versioner er med Ringo flat squeezer ES-CR. Kan som tilvalg opgraderes med rengøringsanordning til overflader. Ekstra tilbehør eller produktspecifikke tilpasninger fås på anmodning.
Systembox EasyMop GMP®
Det patenterede MopJump-system med forskydningsområde gør det let at mætte moppehovedet og giver kontaktfri optagning. EasyMop GMP® Systembox er velegnet til 10 mopper. Tredobbelt afskærmning sikrer, at kassen er forsvarligt lukket. MicroSicuro CR/A-mopper er fremstillet af specielt garn, der er velegnet til renrum (ISO 5). Materialet er udviklet specielt til mætningsmetoden.
EasyMop GMP-systemets vogn er ligeledes fremstillet af rustfrit stål, i overensstemmelse med GMP-kravene, har særlige autoklaverbare hjul og fås med op til 4 kasser.
Produktudvalg
Systemer med en eller to spande
Vælg fra en liste over produkter, og indskrænk søgekriterierne...