Sterile opløsninger til overflader i renrum
Opløsningerne filtreres til 0,2 µm før påfyldning og emballering under renrumsforhold og påfyldes enten aseptisk eller bestråles terminalt. 
Neutralt rengøringsmiddel
  • Højtskummende flydende rengøringsmiddel, pH-neutralt
  • Filtreret til 0,2 µm, gammabestrålet, dobbeltemballeret
  • Leveres med analyse-, bestrålings- og sterilitetscertifikater
  • Enhed: 100 x 30 ml eller 50 x 50 ml koncentrat
Ethanol og IPA
  • Bredspektret desinfektionsmiddel
  • Overholder CEN 1276, CEN 1650 og CEN 13697
  • Filtreret til 0,2 µm, gammabestrålet (900 ml) eller aseptisk påfyldt (5 liter), dobbeltemballeret
  • Leveres med analyse-, sterilitets- og bestrålingscertifikater, hvis relevant
  • Denatureret ethanol: 70 % ethanol, 30 % vand (WFI) denatureret med IPA
  • Isopropylalkohol: 70 % isopropylalkohol, 30 % vand (WFI)
  • Fås også som aerosol med renset vand
  • Enhed: 6 x 900 ml sprayflaske, 6 x 1 l sprayflaske
    4 x 5 l eller 2 x 5 l dunk, 12 x 300 ml aerosol
Sporicide desinfektionsmidler
  • Todelt chlordioxidgenererende system
  • Overholder CEN 1276, CEN 1650, CEN 13697 og CEN 13704
  • Filtreret til 0,2 µm, aseptisk påfyldt og dobbeltemballeret
  • Leveres med analyse- og sterilitetscertifikater
  • Baseret på chlordioxid
  • Kompatibelt i rotation med amfotere desinfektionsmidler
  • Effektivt mod sporer på kun 5-8 minutter!
  • Enhed: 25 x (2 x 100 ml) koncentrat, 
    4 x (4,9 l + 100 ml brugsklar
Amfotere desinfektionsmidler
  • Meget effektivt overfladeaktivt desinfektionsmiddel
  • Overholder CEN 1276, CEN 1650 og CEN 13697
  • Filtreret til 0,2 µm, aseptisk påfyldt og dobbeltemballeret
  • Leveres med analyse- og sterilitetscertifikater
  • Validerede HPLC- og titreringstestmetoder tilgængelige
  • Kompatibelt i rotation med et sporicid eller QAC desinfektionsmiddel
  • Enhed: 50 x 50 ml eller 50 x 100 ml koncentrat,
    6 x 900 ml sprayflaske, 4 x 5 l eller 2 x 5 l dunk 
Kvaternære ammonium-desinfektionsmidler
  • Meget effektivt overfladeaktivt desinfektionsmiddel baseret på kvaternære ammoniumkationer
  • Filtreret til 0,2 µm, aseptisk påfyldt og dobbeltemballeret
  • Leveres med analyse- og sterilitetscertifikater
  • Meget kompatibelt med materialer
  • Til mange forskellige opgaver
  • Enhed: 50 x 25 ml eller 50 x 100 ml koncentrat,
    6 x 900 ml sprayflaske, 4 x 5 l eller 2 x 5 l dunk