Ikke-sterile opløsninger til overflader og CIP
Da udvalget af ikke-sterile produkter varierer fra land til land, giver denne side en oversigt over de tilgængelige produktgrupper. Vores salgsteam står til rådighed med oplysninger om, hvilke produkter der er tilgængelige i dit område, og om deres egnethed til de specifikke opgaver.
Rengøringsmidler til overflader:
- Alkaliske højtskummende rengøringsmidler
- Neutrale højtskummende universalrengøringsmidler
- Ikke-skummende kraftige gulvrengøringsmidler, til manuel brug eller til brug med automatiske gulvvaskemaskiner
Rengøringsmidler - CIP:
- Alkaliske CIP-rengøringsmidler til fjernelse af organisk snavs, inklusive fedt og olier
- Sure CIP-rengøringsmidler til fjernelse af organisk og uorganisk snavs, især mineral- og kalkaflejringer
Desinfektionsmidler til overflader:
- Desinficerende rengøringsmidler baseret på kvaternære ammoniumforbindelser
- Bredspektrede, ikke-sporocidale desinfektionsmidler til slutdesinfektion
Desinfektionsmidler - CIP:
- CIP-desinfektionsmidler, baseret på pereddikesyre
- CIP-desinfektionsmidler, baseret på natriumhypochlorit