Lyset på arbejdspladsen
Nogen arbejdsopgaver laboratoriet stiller særlige krav til lysforholdene i arbejdsfeltet. Det gælder både opgaver der kræver stor præcision og opgaver, hvor man skal vurdere farver og hvor lyset derfor skal gengive farverne korrekt.
Bliver man generet af lyset kan det resulterer i unødige spændinger, hovedpine og akavede arbejdsstillinger. De fleste personer lægger ikke mærke til at de udsættes for blænding og de ændrer derfor ikke på deres lys. Prøv at slukke det armatur der ofte er placeret under overskabene og benyt i stedet en arbejdslampe, der placeres ude i den ene side så undgår du blænding. I andre tilfælde kan blændingen komme fra loftarmaturet, hvorfor dette slukkes og suppleres af en arbejdslampe. Spændinger i nakken og hovedpine kan skyldes generende lys, men kan også skyldes andre forhold.
Lav en ergonomisk gennemgang af arbejdspladsen og se både på indretning, belysning, arbejdsstillinger og hvordan arbejdsopgaverne er fordelt over dagen. Måske er der forhold der kan forbedres. Få evt. en ergonomisk rådgiver ud og få gode råd.