Performanceniveau 3: Høj performance, når sensitivitet er et must
Beskyt dine mest værdifulde prøver og lever konsistente, reproducerbare resultater til dine mest krævende analyser
Vores Thermo Scientific™ SureSTART™ produkter på performanceniveau 3 er pakket i renrum for at beskytte dem mod miljømæssige faktorer og indeholder de laveste mængder/niveauer af metaller, ekstraherbare og udsivende stoffer; det sikrer a du kan opnå sensitiviteten og selektiviteten fra dine mest udfordrende analytter sikkert og konsekvent.
Hvis du leder efter den ultimative performance på dine metoder, mens du stadig opretholder de højeste niveauer af prøvesikkerhed og -integritet, vil vores produkter på performanceniveau 3 helt sikkert fylde dine behov. Vælg produkterne med de tre bølger.
Ved analytter, der har tendens til glas-adsorption, burde du prøve vore GULD-klasse glasteknologi, der er specifikt designet til disse mere udfordrende, polære analytter, såvel som vores salinerede rør og indsatser.
Dette tilbud omfatter Thermo Scientific SureStop-rør, som, når de bruges med 9 mm AVCS-låg, sikrer en optimal forsegling hver eneste gang. AVCS-lågsystemet SureStop til rør er specifikt designet til at hindre fejl på gevind såsom en hældning af låget, deformeringer af låget, en løsnet septa eller gennemtrængning af septa, og hindrer dermed fejl ved injektioner og fordampning af prøverne.
Vores septa på performanceniveau 3 har den højeste renhed, da de er behandlet til at fjerne samtlige lav-middel kogende flygtige stoffer, hvilket giver kollektionens laveste mængde af ekstraherbare og udsivende stoffer. På dette performanceniveau finder du også bløde septa-optioner for en ultimativ performance på nåle, da disse produkter yder beskyttelse til selv de mest skrøbelige nåle med den højeste boringsdiameter, samt SPME-fibre. Her finder du også vores h septa, der er kompatibel med en høj temperatur.
- Alle produkter på dette performanceniveau er velegnede til applikationer med GC, HPLC/UHPLC, og nominel masse og høj-opløsning, nøjagtig masse (HR-AM).
- Volumenstørrelser spænder fra 0.2 mL til 20 mL og dækker fra begrænsede prøvevolumener til headspace-analyser.
- LC/GC-certificerede, MSCERT- og MSCERT+-sæt findes på performanceniveau 3.
Certificeret i henhold til specifikation
- Alle Thermo Scientific™ SureSTART™-rør er verificeret i forhold til dimensioner.
- Inspiceret ved automatiseret optisk inspektion og målerinspektion for at sikre kritiske dimensioner og tolerancer.
- Opfylder alle krav i den amerikanske, europæiske og japanske farmakopé.
- Ensartede og fri for defekter
Kan spores pr.vareparti
- 100% sporbare gennem hele fremstillingsprocessen
- Overensstemmelsescertifikat fås pr. varepartinummer ved forespørgsel
Produkter på niveau 3 omfatter:
SureSTART™ rør/låg
-
Standard 2 mL glas: Ravfarvet/Klart
Påkrympning 2mL /11mm krympelåg (magnetisk stål og aluminum)
Skrue 2mL (standard og SureSTOP™) / 9mm AVCS™ skruelåg
Snap 2mL /11mm snap- og krympelåg (magnetisk stål og aluminium)
-
GOLD-klasse glas: Ravfarvede/klare rør & indsatser
2mL GULD-klasse skrue- og krympe- (standard og SureSTOP™) / 9mm skrue AVCS™ låg med 11mm krympelåg (magnetisk stål og aluminium)
2mL indsatser, GULD-klasse
-
Mikrolåg til < 2 mL prøver
Krympe-mikrorør < 2 mL/ 11mm krympelåg
Skrue-mikrorør < 2 mL/ 9mm skruelåg
Skrue-mikrolåg med total genvinding 1,5 mL/ 9mm skruelåg
Skrue-mikrorør med høj genvinding 1,7 mL/ 9mm skruelåg
Skrue-TPX-mikrorør 0.02 mL/ 9mm skruelåg
Snap-mikrorør < 2 mL/ 11mm snap- og krympelåg
Snap 1.5mL mikrorør med total genvinding < 2 mL/ 11mm snap- og krympelåg
Snap-mikrorør med høj genvinding < 2 mL/ 11mm snap- og krympelåg
-
Indstik
-
Headspace-glas
Påkrympning 6, 10, 20 mL / 20mm krympelåg (magnetisk tinplade og aluminum)
-
Rør/låg. Septa-sæt
HPLC &GC-certificerede skruerør/sæt med låg:
2 mL skrue/9mm låg (omfatter SureSTOP™ rør/AVCS™ låg)
MC-certificerede skruerør/sæt med låg:
2 mL skrue/9mm låg (omfatter SureSTOP™ rør/AVCS™ låg)
MS+--certificerede + forrensede skruerør/sæt med låg:
0,2, 1,5, 2mL skrueoptioner (omfatter SureSTOP™ rør/AVCS™ låg)
TOC-certificerede sæt med skrue og låg:
Certificerede 40mL skruer/24mm låg
Certificerede sæt med skrue og låg:
0.2, 2ML glas (omfatter SureStop™) eller TPX og polypropylen eller AVCS™ låg med silikone/PTFE septa. Forseglede septa-optioner er tilgængelige.
SureSTART™ krympetænger, decrimpere og afkapsling
Krympetænger, decrimpere og tænger til afkapsling
Kæbesæt til programmerbare, elektroniske, højeffekt-krympestationer
Elektroniske krympetænger til rør og decrimpere
Elektroniske håndholdte krympetænger og decrimpere
Tilbehørsbase til krympestation (bundplade og stang)
SureSTART™ WebSeal™ brøndplader
WebSeal™ plade+ glas indsatte pladesæt med måtter med 96 positioner
WebSeal™ plade+ glas beklædte mikroplader
SureSTART™ WebSeal™ tilbehør til sæt
WebSeal™ 96 brøndmåtter: silikone/PTFE-sæt
Webseal™ plade rør til 96 brønde og sæt til tilbehør
WebSeal™ PP-brøndplader og sæt til stativer
WebSeal™ pladesæt med klart, indsat glas med individuelle låg
WebSeal™ brøndplader med stregkode til Thermo Scientific™ Vanquish™-systemer