Merck Supelco HPLC-kolonner
Med tilføjelsen af Supelcos udvalg af HPLC- og UHPLC-kolonner kan vi nu tilbyde det mest komplette sortiment af stationære faser nogensinde. Her finder du de vigtigste fokusprodukter fra Merck Supelcos udvalg som opfylder alle dine behov ved kromatografianalyse.
Purospher® STAR
Basis-silicium af Purospher® STAR-kolonner har en renhed på 99,999 %. Denne ekstremt høje renhed muliggør det udvidede pH-interval, der giver flere muligheder for analyse. Endvidere foretages der nøje kvalitetskontroller af alle aspekter af siliciumstruktur og kemi. Disse faktorer sikrer at kolonnerne altid yder konsekvent, hvilket resulterer i en reproducerbarhed af metoderne, som du trygt kan stole på.
Chromolith®
For virkelig at kunne accelerere kromatografiske separationer, findes der intet bedre valg end vores Chromolith® HPLC-kolonner. På grund af deres revolutionerende monolitiske teknologi leverer Chromolith®-kolonner fremragende separationer på en brøkdel af den tid, der kræves ved almindelige partikelkolonner.
Yderligere ressourcer
Chromolith® WP300
Chromolith® Wp300-kolonner har udvist et stort potentiale og en stor overlegenhed i sammenligning med standard silicium. I modsætning til almindelige kolonner med fordelte partikler, er (300 Å) monolitiske siliciumkolonner med brede porer fremstillet af en enkelt kontinuerlig lejestang i porøst silicium med høj renhed, som derefter er bundet med C18, C8, C4 og Protein A, afhængigt af brugen af kolonnen.
Yderligere ressourcer
Bioshell
BIOshell™-kolonner er den seneste innovation inden for Fused-Core™ partikelteknologi: Højeffektive U/HPLC-kolonner til separation af proteiner, peptider og glycaner. BIOshell™-kolonner kan betjenes i HPLC- eller UHPLC-instrumenter, der er udstyret med et massespektrometer eller en anden detektor.
Yderligere ressourcer
ZIC®-HILIC
The selectivity offered by ZIC®-HILIC is suitable for a wide variety of molecules containing hydrophilic or ionisable functional groups. This includes compounds such as carbohydrates, metabolites, acids and bases, organic and inorganic ions, metal complexes, amino acids, peptides, protein digests, plant and cell extracts, plus much more. Such compounds are normally characterised by a small or negative LogP value and have poor retention on reversed-phase columns.
Additional Resources
Ascentis Express
Ascentis Express er baseret på innovativ Fused-Core™ partikelteknologi, og leverer den høje hastighed og høje effektivitet fra partikler på under 2 μm, med ved cirka det halve modtryk for den samme kolonnelængde. Dette lavere tryk betyder at Ascentis Express kan køres på almindelige HPLC- og LC-MS-systemer, såvel som systemer med middeltryk. UPLC™- og andre systemer med ultrahøjtryk.