Oversigt over kolonnevalg
Grundmaterialer
- Silica er det mest populære grundmateriale. Det har en stor fysisk styrke og en overflade, der er let at modificere kemisk, så man får faser, der er velegnet til brug over en bred vifte af HPLC-metoder. Men silica opløses i vand ved pH ≥ 6,5, mens bundne silicaer er tilbøjelige til at blive ustabile ved pH ≤ 2,5. Nyere bundne silicaer kan omfatte et udvidet pH-område på 2-10 eller højere. De seneste innovationer omfatter TYPE-C™ Silica-serien, hvori silicaoverfladen er modificeret med et lag siliciumhydrid.
- Polymermaterialer indeholder kun få pH-restriktioner, men er mindre fysisk stabile og udviser en lavere separationseffektivitet end silica for små molekyler. Til store molekyler såsom proteiner eller syntetiske polymerer svarer udbyttet dog til silicabaserede materialer.
- Grafiteret kulstof er stærkt og har fremragende pH-stabilitet, men kan ikke modificeres. Det kan være dyrt og er bedst anvendt i enkeltstående, unikke selektivitetsapplikationer.
- Zirkonium (ZrO2) har den fordel, at det har enestående selektivitet kombineret med ekstrem kemisk og termisk stabilitet (op til 200 °C)
- Titanium (TiO2) er stabil over et bredt pH-område, samt ved høje temperaturer. I modsætning til silica er overfladen på titanium alkalisk, hvilket kan være en fordel i analysen af de mest almindelige lægemidler, men separationseffektiviteten er generelt lavere
- Aluminium har større pH-stabilitet end silica, men er ikke så let at modificere kemisk
Separationsform
Helt simpelt, så er dit valg af passende kromatografisk separationsform styret af det opløste stofs molekylestørrelse og polaritet. En overordnet vejledning till, hvad du skal vælge, er gengivet nedenfor. For visse molekyler kan mere end én metode være relevant.