Performanceniveau 2: Høj-gennemløbsalyse, når robusthed og reproducerbarhed er det vigtigste
Vær klar og i overensstemmelse, når du skal foretage dine høj-gennemløbs-
prøver i regulerede miljøer
Vælg Thermo Scientific™ SureSTART™ produkter på performanceniveau 2 for at sikre data af høj kvalitet med et uafbrudt arbejdsflow i applikationer med højt gennemløb ved brug af GC, HPLC/UHPLC, enkelt, tredobbelte eller firedobbelte MS-systemer. Brug disse rør på niveau 2 til rutine KV/KK-applikationer, hvor analytniveauerne kan opnås eller ligger tæt på metodens påvisningsniveau. Disse produkter har et meget lavt indhold af metal og udsivende stoffer, og stemmer overens med høje standarder, så du kan opfylde dine krav i henhold til bestemmelserne. De er certificeret i henhold til specifikation for at sikre deres fysiske dimensioner og kompatibilitet med autosamplere.
Hvid du skal bruge produkter der understøtter rutineanalyser, ligger vores produkter på performanceniveau 2 klar til dig. Vælg produkterne med de to bølger.
På performanceniveau 2 finder du et udvalg af sæt (herunder vores serie af EPA og Scintillation), rør, låg, indsatser, septa og propper.
- Alle produkter på dette performanceniveau er velegnede til applikationer med GC, HPLC/UHPLC, og masse-spektrometri (MS)
- Volumenstørrelser spænder fra 0.3 mL til 20 mL og dækker fra begrænsede prøvevolumener til headspace-analyser
Certificeret i henhold til specifikation
- Alle Thermo Scientific™ SureSTART™-rør er verificeret i forhold til dimensioner for at sikre kompatibilitet med autosamplere
- Inspiceret ved automatiseret optisk inspektion og målerinspektion for at sikre kritiske dimensioner og tolerancer
- Rørene opfylder samtlige krav i den amerikanske, europæiske og japanske farmakopé
- Ensartede og fri for defekter
Kan spores pr. vareparti
- 100 % sporbare gennem fremstillingsprocessen
- Overensstemmelsescertifikat fås pr. varepartinummer ved forespørgsel
Produkter på performanceniveau 2 omfatter:
SureSTART rør/låg
-
Glas: Ravfarvet/Klart
Skrue 2mL
Snap 2mL /11mm snap- og krympelåg (magnetisk stål og aluminium)
Påkrympning 2mL /11mm krympelåg (magnetisk stål og aluminium)
Mikrorør skrue 1.7mL- høj genvinding
9mm AVCS™ skruelåg
-
Indstik
-
Glas med frirum: Ravfarvet/klart
Påkrympning 10mL
Påkrympning 20mL
20mm krympelåg (magnetisk stål og aluminium)
20m septaer (for 10+20mL rør)
Skrue 4mL
13mm skruelåg
Skrue 10mL
Skrue 20mL
18 præcisionsskruelåg
-
Rør/låg. Septa-sæt
Certificeret i henhold til specifikation, 2 mL SureSTOP™ skruerør/AVCS™ sæt med låg
EPA-certificeret skruerør/sæt med låg
Certificeret i henhold til specifikation, 20 mL skruerør af klart glas og 24 mm skruelåg-sæt med lukket top til scintillation
SureSTART™ krympetænger, decrimpere og afkapsling
Krympetænger, decrimpere og tænger til afkapsling
Kæbesæt til programmerbare, elektroniske, højeffekt-krympestationer
Elektroniske krympetænger til rør og decrimpere
Elektroniske håndholdte krympetænger og decrimpere
Tilbehørsbase til krympestation (bundplade og stang)
SureSTART™ brøndplader, måtter, forseglingstape, håndholdte applikatorer
Certificeret WebSeal™ plader, plast, ubeklædte, usterile
WebSeal™ måtter og forseglingstape, usterile