Performanceniveau 1: Hverdagsanalyse, godkendt til kromatografi
Opfyld dine behov ved kromatografi
Vælg det rigtige rør til kromatografi-analyser. Thermo Scientific™ SureSTART™ produkter på performanceniveau 1 er designet til hverdagsanalyser inden for kromatografi. De giver dig et billigt valg, der kan bruges med alle GC og HPLC/UHPLC instrumenttyper. Hvis du verificerer tilstedeværelse og kvantificering af kemiske forbindelser med teknikker til påvisning såsom UV/Vis, PDA, RI, ELSD, FLD, FID, NPD, ECD, TCD, eller FPD, er vores produkter på performanceniveau 1 den helt perfekte løsning til dig– vælg produkterne med den ene bølge.
På performanceniveau 1 finder du et udvalg af rør (glas, plast, <2 mL, 2 mL og frirum). Du finder også et rigtig godt udvalg af standard og forseglede låg til støtte af robot-autosamplere på dette performanceniveau. Skal du bruge propper? Dem finder du også på dette performanceniveau.
- Pakket i materiale, der er testet og udvalgt for renlighed
- Alle produkter på dette performanceniveau er velegnede til brug med GC og HPLC/UHPLC
Certificeret i henhold til specifikation
- Alle Thermo Scientific™ SureSTART™-rør er verificeret i forhold til dimensioner for at sikre kompatibilitet med autosamplere
- Automatiseret optisk og inspektion og målerinspektion for at sikre kritiske dimensioner og tolerancer
- Rørene opfylder alle relevante krav i den amerikanske, europæiske og japanske farmakopé
- Ensartede og fri for defekter
Kan spores pr. vareparti
- 100% sporbare gennem fremstillingsprocessen
- Overensstemmelsescertifikat fås pr. varepartinummer ved forespørgsel
Produkter på performanceniveau 1 omfatter:
SureSTART™ rør/låg
-
Glas: Ravfarvet/Klart
Skrue 2mL /9mm skruelåg
Påkrympning 2mL /11mm krympelåg (magnetisk stål og aluminium)
Headspace, påkrympning 20 mL /20mm låg
-
Plast: Polypropylen (PP) mikrorør til <2mL
Skrue 2mL PP /9mm skruelåg
Snap 2mL PP /låg: 11mm snap o 11mm påkrympning
-
Propper
SureSTART™ krympetænger, decrimpere og afkapsling
Krympetænger, decrimpere og tænger til afkapsling
Kæbesæt til programmerbare, elektroniske, højeffekt-krympestationer
Elektroniske krympetænger til rør og decrimpere
Elektroniske håndholdte krympetænger og decrimpere
Tilbehørsbase til krympestation (bundplade og stang)
SureSTART™ brøndplader, måtter, forseglingstape, håndholdte applikatorer
WebSeal™ brøndplader: Plast, ubeklædte, usterile, testet til kromatografi
WebSeal™ måtter og forseglingstape, usterile med håndholdte applikatorer