Proteomics-workflows
Innovative, pålidelige og brugervenlige produkter, der kan hjælpe dig med at imødekomme krævende behov i dit proteomics-workflow.
Produktudvalg
Acclaim 300
Achieve high-resolution peptide mapping and protein separations. The 3µm ultrapure silica particles reduce the limits for diffusion of the analytes into the stationary phase for fast, high-resolution separations.
Smart Digest
Smart Digest is a highly stable immobilized trypsin reactor; when combined with state of the art heating technology, it produces fast, reproducible digestions ready for analysis by LC/MS.
Nano-, kapillær- og mikro-LC-kolonner
Et omfattende sortiment af innovative kolonner, som er designet til at kombinere høj ydeevne med brugervenlighed, der leverer separation med høj ydelse til proteomicsforskning.