SureSTART Autosampler rør og brøndplader
3 særskilte performanceniveauer, der adskiller sig ved performance og værdi - vælg den rigtige Thermo Scientific™ SureSTART™ produkt enkelt, klart og nemt.
Styrke, så du kan udvide dit budget til forbrugsvarer
Realiser den ekstra værdi med indbyggede mængderabatter - jo mere du køber, jo mere sparer du.
Sikret kvalitet, performance og kompatibilitet
Velegnet til alle nuværende mærker af HPLC-/UHPLC- eller GLC-instrumenter. Med mere end 40 års erfaring inden for leverancer af rør og brøndplader, opfylder SureSTART™ certificerede produkter vedholdende de specifikationer, der er kritiske for kvaliteten.
Vi dækker dine behov - fra inkorporering af vores innovative, patenterede produkter som minimerer fordampning af prøver, til det velorganiserede udvalg, der sørger for sikkerhed på prøverne og lav adsorption af forbindelser, så du kan opfylde dine regulatoriske krav med lethed.
Udforsk SureSTART™ Løsninger til prøvehåndtering:
5 gode grunde til SureSTART
Leverer et nyt niveau af performance, reproducerbarhed og nøjagtighed på resultater.
Den bedste analyse starter med de rigtige produkter til arbejdsflowet.
Få mere at vide om SureSTART
Performanceniveau 1: Hverdagsanalyse, godkendt til kromatografi
Velegnet til QA/QC-applikationer, der anvender kerne-detektorer, ikke-MS.:UV/Vis, PDA, RI, ELSD, FLD, FID, NPD, ECD, TCD, or FPD.
Performanceniveau 2: Høj-gennemløbsalyse, når robusthed og reproducerbarhed er det vigtigste
Velegnet til rutine QA/QC-applikationer, der anvender MS tek. Sammensætningskoncentrationer ligger på niveauer, der er nemme at påvise, eller på lave påvisningsniveauer.
Performanceniveau 3: Høj performance, når sensitivitet er et must
Velegnet til udfordrende og research-fokuserede applikationer, ved hjælp af MS tek. Sammensætningskoncentrationer der ligger på/nær grænsen for metode-påvisning.