Prisvindende innovativt ViVi-CR renrum hjelm-system
Prisvindende, sterilt, ventileret ViVi-CR system af hjelme og stinkskabe til renrum, til operatører i aseptiske renrum - eksklusivt hos VWR!
Operatører i aseptiske renrum (klasse A/B) skal bære hjelme, renrumsmasker og beskyttelsesbriller, men oplever ofte problemer med komfort, med at holde sig afkølet samt at beskyttelsesbrillerne dugger. For at finde en mere praktisk løsning identificerede VWR THI som en potentiel partner til udviklingen af nye produkter.
THI er en erfaren østrigsk producent som fremstiller kirurgiske hjelme med mange af de påkrævede funktionaliteter. VWR og THI har sidenhen arbejdet sammen og har udviklet et nyt ventileret hjelmsystem baseret på den originale kirurgiske hjelm, men designet specifikt til personale i renrum til EU-GMP Klasse A/B produktion.
THI har med stor succes opfyldt branchens krav hvad angår komfort, åndbarhed, filtreringsydelse, afgivelse af partikler, støj og panorama-udsyn. ViVi-CR hjelmen, der er et resultat af dette, er nu en ny og unik løsning på markedet.
- ViVi-CR danner en fysisk barriere mellem brugeren og omgivelserne for at reducere overførslen af partikler, mens den sørger for et behageligt klima inde i stinkskabet for operatøren ved hjælp af en aktiv luftudveksling.
- ViVi-CR systemet dækker hele hovedet og ansigtet, mens ansigtsmasker potentielt giver plads til ukontrolleret udslip af luft, og beskyttelsesbriller dækker muligvis ikke al ansigtshud. De høje rater af luftgennemstrømning i ViVi-CR eliminerer evt. problemer med tilduggede briller, mens den sagte driftstøj gør det muligt at kommunikere med kolleger.
- Med bevægelseskontrolleret justering af ventilatorhastigheden kan brugerne holde deres hænder på arbejdsopgaven og blot nikke for at skifte hastighed på de interne ventilatorer. Alternativt genkender bevægelsessensor-teknologien fysiske aktivitetsniveauer i automatisk tilstand, og justerer ventilatorhastigheden automatisk.
- Siden lanceringen i 2019 har ViVi-CR vundet prisen ‘Innovation Award’ på ContaminExpo-kongressen i Paris i 2019 samt prisen 'Highly Commended' på udstillingen for renrum-teknologi, Cleanroom Technology Exhibition, i Storbritannien.
ViVi-CR - Det nye sterile, ventilerede system af hjelme og stinkskabe til aseptiske, klasse A/B renrum, fås udelukkende hos VWR.
Se fremtiden for aseptisk kvalitet A/B-fremstilling
Oplev den fremragende kombination af ViVi-CR hættesystem og DuPont Tyvek® IsoClean®-tøj for optimal personale- og produktbeskyttelse.
Instruktionsvideo
GMP-kompatible på- og aftagningsprocedurer for Tyvek® IsoClean®-tøj og ViVi_CR hættesystem