BOD måling/respiration
Biological Oxygen Demand (biologisk iltkrav) - BOD - er vigtig måling af kvalitet inden for forvaltning af vandresurser. VWR tilbyder produkter til forskellige metoder, der er tilgængelige.
BOD-inkubatorer
Alle BOD-metoder kræver, at prøver opbevares ved 20 °C (68 °F) i 5 dage. VWR tilbyder et bredt udvalg af temperaturstyrede inkubatorer
Respiration BOD: BOD-selvtest
En reduktion af ilt resulterer i en defineret trykforskel, som måles af en tryksensor. Praktisk og nem at udføre!
BOD-fortynding
BOD-måling i henhold til EN 1899...
BOD-fotometrisk metode
BOD-testen er en fotometrisk celletest fra Merck...