Bestemmelser/standarder
Vandkvalitet
ISO 6059 | Bestemmelse af total hårdhed (kalcium og magnesium) - Titrimetrisk metode med EDTA |
ISO 6058 | Bestemmelse af kalcium - Titrimetrisk metode med EDTA |
EN ISO 9963-1 | Bestemmelse af total alkalinitet og composite - Del 1 |
EN ISO 9963-2 | Bestemmelse af alkalitet-karbonat - Del 2 |
ISO 9297 | Bestemmelse af klorider - titrering med sølvnitrat og kromat som indikator (Mohr-metode) |
ISO 7393-1 | Bestemmelse af frit og totalt klorin - Del 1: Titrimetrisk metode med N,N-dietylfenylen-1,4 diamin |
ISO 7393-2 | Bestemmelse af frit og totalt klorin - Del 2: Titrimetrisk metode med N,N-dietylfenylen-1,4 diamin |
ISO 15705 | Bestemmelse af COD - Mikrometode |
ISO 6060 | Bestemmelse af COD |
ISO/CD 25814 | Bestemmelse af opløst ilt - Elektrokemisk metode med D.O. probe |
ISO/DIS 7887 | Kontrol og farvebestemmelse |
ISO 7027 | Bestemmelse af turbiditet |
ISO 10359-1 | Bestemmelse af fluorider - Del 1: Elektrokemisk metode med ISE (til drikkevand eller vand med lav forureningsgrad) |
ISO 5664 | Bestemmelse af ammonium - Metode med destillering og titrimetri |
ISO 10523 | Bestemmelse af pH |
ISO 27888 | Bestemmelse af ledningsevne |
ISO 11923 | Bestemmelse af opslæmmede materialer vha. glasfiberfiltrering |