Total Organic Carbon (total organisk kulstof) - TOC
Total Organic Carbon (total organisk kulstof) - TOC er mængden af kulstof, der er bundet i en organisk forbindelse. Den bliver ofte brugt som ikke-specifik indikator for vandkvalitet. Den hurtige metode med TOC-bestemmelse vha. kolorimetrisk metode gør dette til en nem måde at få gode resultater.
- Hurtig nedbrydning
- Udvalg af fotometre og spektrofotometre og brugsklare TOC-rør og pulverreagenser.
Termoreaktorer
Hurtig nedbrydning til COD og TOC...
Fotometre og spektrofotometre
VWR tilbyder et stort udvalg af systemer til at måle de forskellige vandelementer...
Merck TOC-rør
Brugervenlig med stort set alle de nødvendige reagenser til celleanalyse...
Løsninger til TOC-analyse
Total Organic Carbon (total organisk carbon) - TOC-analyseløsninger til sporing af organisk forurening i vand...