Termoreaktorer
Hurtig nedbrydning til COD og TOC.
3 modeller:
- TR 320: grundmodel til 12 kuvetter og 7 lagrede gemte temperaturprogrammer
- TR 420: rummer 24 kuvetter, yderligere 8 programmer defineres af bruger
- TR 620: rummer yderligere 2 x 12 kuvetter med 2 temperaturzoner