Kemisk oxygenforbrug (COD) analyse
Kemisk oxygenforbrug (COD) af vand bestemmes ved dichromatmetoden efter destruktion.
VWR tilbyder 2 løsninger til måling af COD:
- Hurtig metode
- Officiel metode
COD hurtig metode, Merck
COD hurtig metode, Merck
En bred vifte af kuvettest for COD, også til prøver med højt chloridindhold, 3 modeller af termoreaktorer, standarder og spektrofotometre.
COD hurtig metode, Hach
COD hurtig metode, Hach
Komplette systemer til COD-analyse, højt udvalg af fremstillede COD-reagenser (ingen fortynding af prøven er nødvendig), en reaktor og spektrofotometre.
COD Officiel metode
COD Officiel metode
Prøven mineraliseres først i en manuel eller automatisk fordøjelsesenhed med tilstrækkelige reagenser.