Et stort plus for rutinemæssig analyse
Ny Spectroquant® Prove plus spektrofotometre med øget hastighed, lagerkapacitet og enkelhed
Som din betroede partner i analytisk kemi, arbejder vi altid på den næste innovation for forbedring af dit analytiske arbejde. Vores seneste generation af spektrofotometre for dine analyser gør netop det. Spectroquant® Prove plus sortimentet er pakket med funktioner der gør nøjagtighed og præcision nemmere end nogensinde.
Positiver ved Prove plus for vand-, miljø-, og føde- og drikkevareanalyse
- Mere glat funktionalitet med hurtigt responderende display og hurtigere behandling
- Større kapacitet for lagring af måleresultater (op til 7000)
- Forlænget garantiperiode på to år
Anmod om demo/tilbud
Funktioner og fordele
Forprogrammeret for samarbejde med mere end 150 Spectroquant® testkits, Spectroquant® Prove plus fotometre er blandt de mest anerkendte for dine analyser.
- Nem at bruge og omprogrammere med prædefinerede reagenser
- Reduceret brug af kemikalier sammenlignet med traditionelle metoder
- Egnet for et bredt måleomfang pr. parameter (minimerer fortyndingsarbejde)
- Forprogrammeret for mere end 300 analysemetoder
- Cellestørrelser op til 10 cm med Prove 600 plus for højfølsomme målinger
- Instrumentunderstøttet AQA system for nem kvalitetssikring
- Automatisk registrering af cellestørrelse for celle- og reagenstests
- Live ID stregkode for alle celle- og reagenstests (inkl. batch og udløbsdato)
- Intet behov for adapter for måling af forskellige cellestørrelser
- Kits kan opbevares bekvemt ved stuetemperatur
Spectroquant® PROVE 100 | Spectroquant® PROVE 300 | Spectroquant® PROVE 600 |
![]() |
![]() |
![]() |
Prove 100 plus | Prove 300 plus | Prove 600 plus |
Rutinemæssig VIS målinger i spildevands- analyse og miljøtests Eksempler: Grundvand, spildevand, jord |
Følsomme UV/VIS analyser af drikkevand, føde- og drikkevarer Eksempler: Drikkevand, drikkevarer, specielle øl-applikationer, sukker, olivenolie |
Komplekse UV/VIS målinger i test af procesvand Eksempler: Kraftanlæg, køle- og kedelvand |
1,73026.0001 | 1.73027.0001 | 1,73028.0001 |
Introduktion
Sådan startes Prove
Sådan navigerer du gennem funktionerne
Sådan bruger du Prove with med Spectroquant® celletestsæt og reagenssæt
Sådan rengør du Prove nemt
Sådan vælger du sprog, dato og klokkeslæt
Datatransfer - Data on demand - nemt at filtrere - nemt at dele
Sådan tjekker du interferens-matrix
Vær sikker på dit system: Brug AQA Analytisk kvalitetssikring