Opløsning, respirometrisk BOD og test af bionedbrydelighed
Bestemmelse af kravet til biokemisk oxygen er altid et emne til diskussion omkring metode og anvendelighed. Respirometrisk metode kan sammenlignes med opløsningsmetode, men anbefales kun til brug for intern kontrol. Standard metoder diskutteres i kontrast til selvovervågende metoder. Fotometriske tests kan også udføres for bestemmelse af BOD værdier.
Du finder en omfattende information om de forskellige metoder til bestemmelse af biokemisk oxygenbehov (BOD) i WTW håndbogen, der kan downloades her.
Du finder også vigtige produkter for test af bionedbrydelighed.
BOD Self-Control og Respirometric systemer
For BOD resulterer en reduktion af ilt (der forbruges af mikroorganismer) i en defineret trykforskel, som måles af en tryksensor. Praktisk og nem at udføre, produktionen af methangas ved mikroorganismer kan også måles med visse af systemerne.
WTW
Respirometrisk OxiTop® målesystem for BOD(5) self-check (OxiTop®-I)
- Intelligent-Digital Sensor OxiTop®-IDS system med udvidet BOD måling ved op til 400 000 mg/L, bionedbrydelighedsstudier, jordrespiration og methanstudier.
Produkter
Velp
System udelukkende for BOD
Respirometric Sensor System 6 for
- BOD
- Maxi -BMP (Biokemisk methan potentiale)
- Jordanalyser -
- Bionedbrydelighed for plast
Produkter
Fortynding BOD
BOD bestemmelse i henhold til DIN EN 1899-1 (ISO 5815) DIN EN 1899-2 og Standard Methods 5210 B.
Selvomrørende oxygen sensor StirrOx® G for oxygen bestemmelse i Karlsruhe flasker tillader:
- Konstant flow for høj reproducerbarhed
- Intet behov for nulpunktskalibrering
- Klar til måling omgående
Produkter
BOD fotometrisk metode
Brug af celletest tillader nem og effektiv bestemmelse af BOD efter Winkler-metode.
Kalibreret og standardiseret overensstemmelsesanalyse af reagenter for sikkerhed.
- Stregkodesystem tillader hurtig, enkel drift
- Omfattende kvalitetsstyringsdokumentation for hver test
- 5 dages inkubation er stadig påkrævet, men analyser har færre håndteringstrin end andre metoder
Produkter
BOD-inkubatorer
Alle BOD metoder kræver, at prøver opbevares ved 20 °C (68 °F) i 5 dage. Avantor tilbyder et bredt udvalg af temperaturstyrede inkubatorer.
Velp Scientifica
1 model, FTC 120:
- Fast temperatur på 20 °C
- 120 l
5 modeller, FOC Connect:
- Fra 3 til 50 °C (0,5 °C)
- Fra 109 til 169 l.
Produkter
WTW
5 modeller, TS:
- Fra 10 til 40 °C (0,5 °C)
- Fra 180 til 500 l.
Termostatisk beholder, Oxitop® Æske
- Fast temperatur på 20 °C (0,5 °C)