Whatman™-filtre til test af vand, luft og jordbund
Nøjagtige og pålidelige analyseresultater er vigtigt ved monitorering af luft, vand og jordbund til miljøtest. GE ved, at du skal sikre dig, at din filtrering er effektiv, reproducerbar og bevarer integriteten af dine prøver. Uanset om du bruger et af vores glaspapirer, sprøjtefiltre eller andre Whatman™-produkter, kan du regne med, at GE forstår, at kvalitet betyder noget.
Vandtest | Lufttest | Jordbundstest | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
Nye RTU*-filtre tilgængelige! *Brugsklare |
40 års erfaring med klargøring og test af miljøprøver på 21 minutter
Whatman™-filtre til vandtest
![]() |
Med Whatman™-filtre kan du teste dine prøver i overensstemmelse med miljøkravene til vandtest. Følgende test skal udføres:
|
Whatman™ har udviklet specifikke filtre for at garantere pålidelige resultater og for at gøre det muligt nemt at udføre hver analyse, selv med udgangspunkt i kritiske prøver.
For eksempel sikrer 934-AH RTU-glasfiberfiltre, som medfølger i et forvasket og forvejet format, en betydelig tidsbesparelse ved analyse af suspenderede stoffer.
GD/XP-sprøjtefiltre, som omfatter en integreret forfiltrering med dobbeltlags forfilterstak og en 0,45 mikron membran til sidst, muliggør nem filtrering af svært filtrerbare prøver. Desuden minimerer forfilteret i polypropylen ekstraherbare ioner, hvilket gør dem velegnede til metalsporstofanalyse ved hjælp af ICP-MS. Find ud af, hvordan Anotop™ IC, Puradisc Aqua 30, Puradisc, Spartan, GD/XP og GD/X™ og Mini-Uniprep kan hjælpe dig!
Kundeanbefaling: Whatman™-filtre til vandkvalitetstest
Nyhed: RTU-familien er nu udvidet med filtre
GF/C RTU til opløste og suspenderede faste stoffer i overensstemmelse med EN872
934 AH RTU til flygtige stoffer i overensstemmelse med US EPA Lab Standardmetode 2540 C og D
Brugsklare: Forvasket, tørret/afbrændt, afkølet, tørret, afvejet med 4 decimaler og placeret i mærket/stregkodet skål og stregkodet æske
Anmod om Whatman-filterprøver til VAND
Den samlede mængde af suspenderede, opløste og ustabile faste stoffer skal bestemmes ved hjælp af glasfiberfiltre. 934-AH RTU-glasfiberfiltrene er klar til brug!
Glasmikrofiberfiltre uden bindemiddel, kvalitet GF/C, Whatman Anvendelse: Fremhævet egenskab 1: Fremhævet egenskab 2: Overensstemmelse med standardmetode: Filtertype: |
Glasmikrofiberfiltre uden bindemiddel, kvalitet 934-AH, Whatman Anvendelse: Fremhævet egenskab 1: |
Nye RTU-filtre til flygtige stoffer tilgængelig Glasmikrofiberfiltre, 934-AH™ RTU, Whatman Anvendelse: Fremhævet egenskab 1: Fremhævet egenskab 2: Overensstemmelse med standardmetode: Filternavn: 934-AH RTU Filtertype: Glasfiberfilter |
||
Glasmikrofiberfiltre uden bindemiddel, kvalitet GF/C RTU, Whatman Anvendelse: Fremhævet egenskab 1: Fremhævet egenskab 2: Overensstemmelse med standardmetode: Filternavn:GF/C RTU Filtertype: Glasfiberfilter |
Demonstration af glasmikrofiberfiltre, 934-AH™ RTU, Whatman
Kemisk analyse udføres normalt ved hjælp af analyseinstrumenter. Filtrering af vandprøver før analyse er god praksis for at fjerne uønskede partikler fra analysen og for at beskytte skrøbelige instrumenter mod potentielt skadelige stoffer.
I dette afsnit kan du finde filtre til:
- bestemmelse af opløste tungmetaller (GD/XP™-sprøjtefiltre, Polydisc™ GW- og Polycap™ GW-in-line-filtre)
- klargøring af opløste ionprøver (Anotop™ IC-sprøjtefilter)
- bestemmelse af opløst organisk kulstof (DOC) (Puradisc™ Aqua 30-sprøjtefilter)
HPLC/UHPLC og andre analyseteknikker
For at beskytte dine instrumenter og din prøve skal du bruge følgende filtre:
Demonstration af Whatman GD/X™-sprøjtefilter
Demonstration af Whatman Mini-UniPrep™
Mikroorganismer i en vandprøve indsamles vha. et mikrofiltreringsmembranfilter.
Membranen kan overføres til et mikrobiologisk dyrkningsmedie for yderligere identifikation og/eller kvantificering af mikroorganismer. Valget af det relevante membranfilter vil afhænge af den metode, der følges.
Membranfiltre, Nuclepore™ sort, Whatman Anvendelse: |
VWR kan tilbyde dig et komplet produktsortiment af forbrugsvarer, udstyr og reagenser til miljøanalyse. Brug søgeværktøjet på vores hjemmeside, eller kontakt din salgsrepræsentant.
Whatman™-filtre til lufttest
Monitorering af luftkvalitet bliver mere og mere vigtig på grund af forekomsten af store mængder luftforurenende stoffer i den omgivende luft. Kilderne til emission kan være naturlige eller forårsaget af industri, landbrug eller transporttrafik. Ultrafine partikler (UFP'er) er blevet et centralt interesseområde i miljøovervågning og relaterede undersøgelser, da de har vist sig at have potentielt betydelige konsekvenser for luftkvalitet og sundhed.
Tungmetaller, organiske og uorganiske kemikalier såsom ozon, flygtige organiske kulstoffer, SO2, NO2, CO, benzoat eller asbest skal også overvåges.
Whatman™ kan hjælpe dig med specielle filtre til overvågning af partikler, både manuelle og automatiserede; til prøvetagning i normale eller aggressive miljøer; til test af radioaktivitet, metaller eller asbest.
Vælg mellem 13 forskellige typer Whatman™-filtre til luftprøvetest:
|
|
Anmod om Whatman-filterprøver til LUFT
Manuel prøvetagning i normale miljøer
Manuel prøvetagning i aggressive miljøer
Automatiseret prøveudtagning
Glasmikrofiberfiltre med bindemiddel, kvalitet GF 10, Whatman Anvendelse: Fremhævet egenskab 1: |
Prøvetagning til analyse af radioaktivitet og metaller
Filtre til bestemmelse af metaller i omgivende partikler
Membranfiltre, blandet cellulose-ester, Whatman Anvendelse: Fremhævet egenskab 1: |
Overvågning af luftforurening fra skorstene, røgkanaler og aerosoler kræver et filter, som kan modstå kemisk barske miljøer og høje temperaturer. Høj renhed kræves også til denne anvendelse.
Filtre til analyse af tungmetaller
Filtre til andre organiske eller uorganiske kemikalier
VWR kan tilbyde dig et komplet produktsortiment af forbrugsvarer, udstyr og reagenser til miljøanalyse. Brug søgeværktøjet på vores hjemmeside, eller kontakt din salgsrepræsentant.
Whatman™-filtre til jordbundstest
Fra et miljømæssigt synspunkt er jord et primært element af økosystemet, sammen med vand, luft og levende organismer, og skal derfor bevares og beskyttes mod mulige nedbrydningsfænomener. På den anden side er anvendelse af kunstgødning i landbruget et effektivt middel til at øge jordens produktivitet og dermed udbyttet af afgrøder.
Jordprøveanalyse kræver, at kemiske stoffer først ekstraheres af deres matrix ved hjælp af pH- og varmemodulation og koncentreres. Nitrogen, pesticider, fosfor, opdæmmede stoffer og klarede opløsninger samt pH skal bestemmes i jordprøver. Whatman™ kan levere det rette produkt til hver test.
Anmod om Whatman-filterprøver til JORDBUND
Kjeldahl-nitrogenanalyse
Jordens nitrogenindhold bestemmes typisk med Kjeldahl-teknikker, som indebærer prøvetagning af en nøjagtig mængde jord inden overførsel til et nedbrydningsrør. Til denne anvendelse skal du bruge vejebåde fra Whatman™ til lavt nitrogenindhold og derefter filtrere prøven med kvalitativt papir.
Kvalitativt filtrerpapir, standardkvaliteter, kvalitet 4 og 4V, Whatman Anvendelse: |
Anvendelse: |
Forud for analysen, f.eks. ved gaskromatografi (GC), kan jord klargøres ved hjælp af Soxhlet-ekstraktion eller mikrobølgenedbrydning. Ekstraktionshylstre er udbredt til denne teknik. For at fjerne fine partikler og beskytte dit GC-instrument skal du bruge specifikke sprøjtefiltre.
De fleste sporstoftest er baseret på ekstraktion af jord og måling af koncentrationen af sporstoffer i den jordfri, flydende fase ved hjælp af f.eks. induktivt koblet plasmaoptisk atomemissionsspektrometri (ICP-AES). Derefter skal prøven normalt filtreres gennem et kvalitativt filtrerpapir eller glasfiberfilter for at sikre, at den ikke tilstopper forstøvere eller forstyrrer indsprøjtningen i analyseinstrumentet. Hvis prøven opløses med kongevand, kan den filtreres gennem et askefrit filtrerpapir.
Demonstration af Whatman GD/X™-sprøjtefilter
Demonstration af Whatman Mini-UniPrep™
Ved hjælp af fosfortest af jord kan mængden af fosforgødning, som kræves for at opnå maksimal plantevækst, bestemmes. For at bestemme jordens fosforindhold ekstraheres jorden med en kemisk opløsning, og fosforindholdet i ekstraktet måles ved kolorimetri. Filtrering af ekstraktet gennem et kvalitativt filtrerpapir er normalt nødvendig før analysen. Hvis der anvendes en automatiseret metode til at bestemme fosforkoncentrationen, kan syrefast filtrerpapir være nødvendig.
Kvantitativt filtrerpapir, askefri kvaliteter, kvalitet 41, Whatman |
pH-værdien i jorden er afgørende for hvor godt den holder på mineraler. Nogle planter har meget specifikke pH-krav. Der er mange forskellige måder at måle jordens pH på. Lakmuspapir/pH-papir er en hurtig og billig metode til at teste jordens pH på, når et pH-meter ikke er tilgængeligt, eller når meget præcise værdier ikke er nødvendige. Ved klargøring af jordbundsprøver skal du bruge vejepapir til at veje jorden, før du tilsætter vand. Filtrerpapir kan bruges til at fjerne unødvendige partikler fra suspensionen.
Mange testmetoder kræver, at flydende komponenter i en opløsning udskilles fra suspenderede stoffer inden analysen. GE tilbyder et bredt udvalg af cellulosefiltrerpapir med forskellige niveauer af flowhastighed, bærekapacitet og kemisk resistens for at understøtte disse anvendelser.
VWR kan tilbyde dig et komplet produktsortiment af forbrugsvarer, udstyr og reagenser til miljøanalyse. Brug søgeværktøjet på vores hjemmeside, eller kontakt din salgsrepræsentant.