Klor (Frit & Total)
VWR tilbyder forskellige alternativer til at måle frit og total klor.
- Kolorimetrisk metode med brugsklare DPD-reagenser, testkits, kolorimetre og spektrofotometre
- Elektrokemisk metode med engangsfølere giver resultater på mindre end et minut (ny revolutionær metode). Bredt testområde: fra 0,02 mg/l to 10 mg/l
- Titrimetrisk metode, DPD-metode ifølge den europæiske standard EN ISO 7393-1
Kolorimetrisk metode
Kolorimetrisk metode med brugsklar DPD reagenser, testkits, kolorimetre og spektrofometre...