BOD-fortynding
BOD-måling, normaliseret metode i henhold til EN 1899-1 og DI EN 1899-2, officiel EPA-metode.
- Simpel prøvehåndtering
- Automatisk BOD-beregning
- EPA-godkendt
Selvomrørende iltmåler StirrOx® G til iltbestemmelse i Karlsruhe-flasker giver:
- Konstant flow for høj reproducerbarhed
- Nulpunktskalibrering ikke nødvendig
- Klar til øjeblikkelig måling