BOD-inkubatorer
Alle BOD-metoder kræver, at prøver opbevares ved 20 °C (68 °F) i 5 dage. VWR tilbyder et bredt udvalg af temperaturstyrede inkubatorer.
Lovibond®-serien
6 modeller; 2 til 40 °C (0,1 °C), 135 til 445 l
Velp-serien
6 modeller; fast eller 3 til 50 °C (0,1 °C), 120 til 215 l
WTW-serien
- OxiTop®-boks: fast ved 20 °C ±0,5 °C
- 5 modeller; 10 til 40 °C (0,5 °C), 180 til 500 l