Beskyttelsesdragter til engangsbrug
Beskyttelsesdragter til engangsbrug beskytter de følsomme produkter såvel som operatørerne. De er fremstillet specielt til at forebygge partikelkontamination og opbygning af statisk elektricitet.
Beskyttelsesdragter til renrum til engangsbrug er fremstillet af forskellige materialer (Tyvek, polypropylen, åndbart SMS-materiale, polyethylen, uvævet, rent, robust stof).
Beskyttelsesdragter til renrum til engangsbrug med elastik ved håndled og ankler fås såvel sterile som ikke-sterile.
Kan bestilles med integreret hætte. Løse hætter fås.
Produktudvalg
Beskyttelsesdragter til engangsbrug
Vælg fra en liste over produkter, og indskrænk søgekriterierne...