Accucore HPLC- og UHPLC-kolonner
Partikler med massiv kerne muliggør separationer med høj hastighed og høj opløsning med modtryk betydeligt lavere end dem, der forbindes med UHPLC.
Ultimativ kerneydeevne
- Thermo Scientific Accucore HPLC- og UHPLC-kolonner er en serie af kolonner med høj hastighed og høj opløsning baseret på kerneforbedret teknologi
Næste generation af Accucore Vanquish UHPLC-kolonner
- Kombinerer fordelene ved fast kernemateriale og den øgede kromatografiske effektivitet fra partikler på under 2 μm
Stram styring af partikeldiameter
- Forbedret udvælgelsesproces holder distributionen af partikelstørrelser på et minimum og producerer højeffektive kolonner