Genindvinding af batterier
Genindvinding af batterier
Avantor sætter batterividenskaben i bevægelse for at skabe en bedre verden
Li-ion batterier indeholder ofte nyttige og værdifulde metaller af høj kvalitet. De indeholder også skadelige substanser som organiske opløsningsmidler og fluorin-indeholdende lithiumsalte.
Genindvinding af Li-ion batterier har derfor en betydelig potentiel økonomisk fordel og hjælper til beskyttelse af miljøet.
Genindvinding af Li-ion batterier involverer normalt både fysiske og kemiske processer:
- Mekaniske processer (inklusive inert formaling, sortering og sigtningsprocesser og i særlige tilfælde: termomekanisk separation)
- Hydrometallurgiske processer
- Pyrometallurgiske processer
De fleste lithium-ion batterier der genindvindes i dag gennemgør en proces der hedder ”shredding”, hvor batteriet formales til meget små bestanddele. Efter shredding, behandles den såkaldte ”sorte masse” for udtrækning af værdifulde metaller som kobolt og nikkel.
Avantor støtter dig med kemikalier, udstyr, instrumenter samt et bredt udvalg af produkter for R&D, QA/QC, tests, kontrolleret miljø, personlige værnemidler, sikkerhed og facilitetsledelse..
Kontakt det lokale salgsrepræsentant for yderligere information eller udfyld vores kontaktformular.
Kontrolleret miljø
Avantor tilbyder et omfattende sortiment af renrumsprodukter til sikring af produkter og processer.
Beskyttelsesudstyr og sikkerhed
Avantor tilbyder et omfattende sortiment af personlige værnemidler (PPE) til beskyttelse af operatøren ved forskning, produktion eller genindvinding.
Facilitetstledelse
Avantor tilbyder et omfattende sortiment der hjælper til renholdelse, sikkerhed og orden på faciliteter.
Kemikalier og råmaterialer for produktion
Avantor tilbyder et omfattende sortiment af kemikalier for R&D og produktion af batteriaktive materialer.
Udstyr og instrumenter
Avantor distribuerer et omfattende sortiment af procesudstyr og instrumenter fra førende producenter.
R&D, QA/QC. Tests
Avantor tilbyder en omfattende udvalg af produkter, der opfylder de specialiserede behov i R&D, QA/QC og testlaboratorier.