Produktion af batterikatoder og -anoder
Produktion af batterikatoder og -anoder
Avantor sætter batterividenskaben i bevægelse for at skabe en bedre verden
Et Li-Ion batteri har 2 elektroder; katoden og anoden.
Når batteriet aflades, frigiver anoden lithium-ioner til katoden (flow gennem elektrolyt) samt elektroner (flow gennem elektriske kredsløb), og sidstnævnte genererer en elektrisk strøm. Når batteriet er tilsluttet en lader, sker det modsatte, dvs. lithium-ioner frigives af katoden og modtages af anoden.
Uafhængig af typen af elektrode, består den typisk af en metalfolie belagt med en forbindelse fremstillet af polymer bindemiddel, et ledende additiv og et aktivt materiale.
- Katoden er en tynd aluminiumsfolie belagt med en forbindelse. Katodens aktive materiale består af lithium og metal. Det mest anvendte polymere bindemiddel er polyvinyliden fluorid (PVDF) der opløses i toksiske og brandbare opløsninger som n-methyl pyrrolidon (NMP) og n,n-dimethylformamid (DMF)
- Anoden er en tynd kobberfolie belagt med en forbindelse. Anodens aktive materiale er grafit (syntetisk fremstillet eller udvundet). Et almindeligt anvendt polymert bindemiddel for anoden er carboxymethyl cellulose (CMC) der opløses i deioniseret vand (DI vand)
- Super P Carbon Black (CB) er bredt anvendt som ledende additiv i katoder og anoder. For laboratorier og industri tilbyder Avantor support med kritiske råmaterialer, kemikalier, udstyr, instrumenter samt et bredt udvalg af produkter for R&D, QA/QC, tests, kontrolleret miljø, personlige værnemidler, sikkerhed og facilitetsledelse.
Kontakt det lokale salgsrepræsentant for yderligere information eller udfuld vores kontaktformular
Kontrolleret miljø
Avantor tilbyder et omfattende sortiment af renrumsprodukter til sikring af produkter og processer.
Beskyttelsesudstyr og sikkerhed
Avantor tilbyder et omfattende sortiment af personlige værnemidler (PPE) til beskyttelse af operatøren ved forskning, produktion eller genindvinding.
Facilitetstledelse
Avantor tilbyder et omfattende sortiment der hjælper til renholdelse, sikkerhed og orden på faciliteter.
Kemikalier og råmaterialer for produktion
Avantor tilbyder et omfattende sortiment af kemikalier for R&D og produktion af batteriaktive materialer.
Udstyr og instrumenter
Avantor distribuerer et omfattende sortiment af procesudstyr og instrumenter fra førende producenter.
R&D, QA/QC. Tests
Avantor tilbyder en omfattende udvalg af produkter, der opfylder de specialiserede behov i R&D, QA/QC og testlaboratorier.
NMP
Avantor tilbyder N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) i diverse grader (ACS, elektronisk, mikroelektronisk m.m.…)
Ressourcer ─ Fabrikationsproces for elektroder og batteriydelse
Fabrikationsproces for elektroder og dens indflydelse på lithium-ion batteriydelsen: Førende teknologier og fremtidige trends.
Fabrikationsproces for elektroder er afgørende for fastlæggelse af batteriydelsen