Avanceret batterividenskab ─ Kemikalier og råmaterialer
Avantor tilbyder tusindvis af kemikalier de rer egnet til et stort udvalg af analytiske applikationer i R&D fra vores vigtigste mærker ─ garanteret højkvalitets kemikalier og reproducerbar ydelse fra batch til batch er nøglen til din QC produktion, eller dine R&D mål.
Anode
Anoder er typisk bestående af naturlig eller syntetisk grafit, men forskere undersøger andre carbon allotroper (carbon black, fullerener) og ikke carbon materialer (lithium folie, oxider af bismuth, germanium, silikone, og tin) der kan...
Kemikalier til katoder
Katodematerialer inkluderer typisk oxider af transitionsmetaller der kan optage lithium ved skift i deres oxideringstrin. Vi tilbyder også mange sodiumbaserede og andre salte for forskning i ikke-lithium teknologier.
Separatorer og bindemidler
Separatormaterialer der bruges til styring af termisk ledningsevne inkluderer polyethylen, polypropylen og andre polymerer i ark eller pulverform.
Metaller i batterikomponenter
Rene metaller og metallegeringer der anvendes i batterier inkluderer aluminium, kobolt, rudstfrit stål og nikkel i mange former, inklusive folie, tråde, pulvere og stænger.
Organiske opløsningsmidler
Et bredt udvalg af højrene opløsningsmidler for batteriproduktion
Kontakt det lokale salgsrepræsentant for yderligere information eller udfyld vores kontaktformular