Battericelle, modul og pakkemontering
Battericelle, modul og pakkemontering
Avantor sætter batterividenskaben i bevægelse for at skabe en bedre verden
Forenklet set, er celler, moduler og pakker enhederne i samlede batterier. Et arrangement af celler udgør et modul og et arrangement af moduler udgør en pakke.
Mens produktion af batterielektroder er en primært kemisk proces, er battericelle, modul og pakke en mekanisk monteringsproces.
Battericeller er beholdere der lagrer energi kemisk. De findes i mange former, men de tre mest almindelige er prisme, pose og cylindrisk.
Battericeller er arrangeret i moduler for at opnå servicerbare enheder. Cellerne forbindes med kobber- eller aluminiumsstave i serie og i parallel, til batteripakker, for at opnå den krævede spænding og energikapacitet. En elektrisk bil, for eksempel, kræver 400-800 volt og en enkelt battericelle har typisk 3-4 volt
Endelig er batteripakken den komplette enhed der leverer energi til det elektriske køretøj. Pakken indeholder normalt battericeller og/eller moduler, software (BMS - batteriadministrationssystem) og ofte et køle- og varmesystem, afhængig af hvor og hvordan batteripakken skal benyttes.
Herefter kan celler være direkte integreret i den fulde batteripakke, uden opdeling i individuelle moduler (Cell to Pack) eller direkte integreret i køretøjets ramme (Cell to Chassis)
Inden et batteri kan monteres i et elektrisk køretøj, skal det formatteres og testes. Batteriformationen er aktuelt den største flaskehals i produktionen af batterier. Ladnings- og afladningscyklusser der aktiverer materiale i en ny monteret battericelle eller -pakke kan tage op til 20 timer. Men processen er afgørende da det har stor indflydelse på batteriets levetid, kvalitet og pris. Næsten alle nye batterier er underlagt formation og testprocedure inden de kan monteres i et system.
Avantor støtter dig med kemikalier, udstyr, instrumenter samt et bredt udvalg af produkter for R&D, QA/QC, tests, kontrolleret miljø, personlige værnemidler, sikkerhed og facilitetsledelse.
Kontakt det lokale salgsrepræsentant for yderligere information eller udfuld vores kontaktformular
Kontrolleret miljø
Avantor tilbyder et omfattende sortiment af renrumsprodukter til sikring af produkter og processer.
Beskyttelsesudstyr og sikkerhed
Avantor tilbyder et omfattende sortiment af personlige værnemidler (PPE) til beskyttelse af operatøren ved forskning, produktion eller genindvinding.
Facilitetstledelse
Avantor tilbyder et omfattende sortiment der hjælper til renholdelse, sikkerhed og orden på faciliteter.
Kemikalier og råmaterialer for produktion
Avantor tilbyder et omfattende sortiment af kemikalier for R&D og produktion af batteriaktive materialer.
Udstyr og instrumenter
Avantor distribuerer et omfattende sortiment af procesudstyr og instrumenter fra førende producenter.
R&D, QA/QC. Tests
Avantor tilbyder en omfattende udvalg af produkter, der opfylder de specialiserede behov i R&D, QA/QC og testlaboratorier.