Batterimateriale-produktion
Batterimateriale-produktion
Avantor sætter batterividenskaben i bevægelse for at skabe en bedre verden
Aktuelle Li-ion batterier består primært affire hovedkpomponenter: katode, anode, elektrolyt, og separator.
- Katoden er en tynd aluminiumsfolie belagt med en forbindelse bestående af en aktiv agent, opløsningsmiddel, superledende additiv og binder.. Katodens aktive materiale består typisk af lithium og metal.
- Anoden er typisk en tynd kobberfolie belagt med en forbindelse bestående af en aktiv agent, opløsningsmiddel, superledende additiv og binder.. Anodens aktive materiale er grafit (syntetisk fremstillet eller udvundet).
Elektrolytter består af salte, opløsningsmidler og additiver.
- Typiske separatorer er fremstillet af syntetisk harpiks som polyethylen (PE) og polypropylen (PP)
Avantor støtter dig med kritiske råmaterialer, kemikalier, udstyr, instrumenter samt et bredt udvalg af produkter for R&D, QA/QC, tests, kontrolleret miljø, personlige værnemidler, sikkerhed og facilitetsledelse.
Kontakt det lokale salgsrepræsentant for yderligere information eller udfuld vores kontaktformular
Kontrolleret miljø
Avantor tilbyder et omfattende sortiment af renrumsprodukter til sikring af produkter og processer.
Beskyttelsesudstyr og sikkerhed
Avantor tilbyder et omfattende sortiment af personlige værnemidler (PPE) til beskyttelse af operatøren ved forskning, produktion eller genindvinding.
Facilitetstledelse
Avantor tilbyder et omfattende sortiment der hjælper til renholdelse, sikkerhed og orden på faciliteter.
Kemikalier og råmaterialer for produktion
Avantor tilbyder et omfattende sortiment af kemikalier for R&D og produktion af batteriaktive materialer.
Udstyr og instrumenter
Avantor distribuerer et omfattende sortiment af procesudstyr og instrumenter fra førende producenter.
R&D, QA/QC. Tests
Avantor tilbyder en omfattende udvalg af produkter, der opfylder de specialiserede behov i R&D, QA/QC og testlaboratorier.
VORES PRODUKTER ─ KEMIKALIER OG RÅMATERIALER
Den mest almindelige elektrolyt i lithium batterier er lithium salt opløsning som lithium hexafluorofosfat (Lipf6)
Beskyttelsesbeklædning
Opdag vores omfattende udvalg af arbejdstøj, engangsdragter...
Faldsikringer
Personlige faldstopsystemer
Handsker
Tilpas din søgning efter de rette handsker for din opgave
Gasdetektorer
Multi-gas detektorer, iltdetektorer
Vores produkter ─ Facilitetsledelse
Kemisk opbevaring
Vores kemiske opbevaringsløsninger giver sikre måder at opbevare ætsende eller antændelige materialer, og beskytte personale og faciliteter...