Produkter fra VWR
VWR cirkulationskølere
Disse cirkulationskølere er en miljøvenlig, vandbesparende og pålidelig metode til at styre temperaturen for væsker i åbne tanke eller lukkede løkkesystemer
VWR køletermostatbade med MX-temperaturstyreenhed
Bade af rustfri stål med brugervenlig MX-temperaturstyreenhed. Kan også bruges til ekstern lukket sløjfecirkulation. Cool Command™-teknologi regulerer mængden af påkrævet køling, hvilket sparer energi
Termostatbade fra VWR
Termostatbade i rustfrit stål med Avanceret programmerbar eller Avanceret digital temperaturstyring. Pumpe med variabel hastighed og ekstern cirkulations- og temperaturstyring.
VWR termostatbade til køling/opvarmning
Termostatbade i rustfrit stål med enten Avanceret programmerbar eller Avanceret digital temperaturstyring. Pumpe med variabel hastighed og ekstern cirkulations- og temperaturstyring.